Przejdź do
TMSTK
mPAGE® TurboMix Stacking Solution 120ML
Premixed stacking gel solution for casting bis-tris polyacrylamide gels
Synonim(y):
Bis-Tris gel stacking solution, stacking gel solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105319
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
sterility
0.2 μm filtered
form
liquid
feed ratio
29:1
storage condition
protect from light
storage temp.
2-8°C
General description
mPAGE® TurboMix Stacking Solution is a 4% acrylamide buffer solution used to make bis-tris polyacrylamide gels. It is a ready-to-use solution for stacking gels. First, add APS and TEMED. After pouring the resolving gel, pour the stacking solution and insert your comb.
Application
Bis-Tris Stacking Gel Solution
Premixed stacking gel solution for casting bis-tris polyacrylamide gels
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
TMRESLUXRGTSTKTMKIT
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
protect from light
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
sterility
0.2 μm filtered
sterility
0.2 μm filtered
sterility
-
sterility
0.2 μm filtered
feed ratio
29:1
feed ratio
29:1
feed ratio
-
feed ratio
29:1
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
TMSTK-120ML04065265094696