Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
4F8, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
-
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4F8, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DLL1(28514)
General description
Anty-DDL1, mysi przeciwciało monoklonalne, klon 4F8, rozpoznaje białko DLL1 w komórkach HeLa. Jest zatwierdzony do stosowania w testach ELISA, Western blotting i immunocytochemii.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko DLL1.
Rozpoznaje białko DLL1 w komórkach HeLa.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 18-110 ludzkiej DLL1, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemia (10 g/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,2.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki HeLa
Komórki HeLa
Other Notes
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 mikrog/g/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c