Przejdź do
ST1673
Mysz anty-AFP mAb (1G7)
liquid, clone 1G7, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-α-Fetoproteina
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
1G7, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
10
1980,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1G7, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 µg/mL)
Immunocytochemistry (10 µg/mL))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AFP(174)
General description
Anty-AFP, mysi przeciwciało monoklonalne, klon 1G7, rozpoznaje białko AFP o masie ~70-75 kDa w komórkach HepG2. Jest zatwierdzony do testów ELISA, Western blot i immunocytochemii.
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko AFP o masie ~70-75 kDa.
Rozpoznaje białko AFP o masie ~70-75 kDa w komórkach HepG2.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 500-610 ludzkiego AFP, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Application
ELISA (patrz komentarze)
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Immunocytochemia (10 µg/ml)
Physical form
W PBS, pH 7,4.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki 293T
Kontrola pozytywna
Komórki HepG2
Other Notes
W przypadku testu ELISA to przeciwciało może być stosowane jako przeciwciało wychwytujące; zalecane stężenie to 10 ng/ml, 1 µg/basenik, 100 µl całkowitej objętości. Zmienne związane z warunkami testu będą dyktować właściwe rozcieńczenie robocze.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0000174M1ST1629AP1139
clone
1G7, monoclonal
clone
1G7, monoclonal
clone
6F6-B5, monoclonal
clone
1A4, monoclonal
Gene Information
human ... AFP(174)
Gene Information
human ... AFP(174)
Gene Information
human ... GNA13(10672)
Gene Information
human ... ARSB(411)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
isotype
IgG
isotype
IgGκ
isotype
IgG1
isotype
IgG1
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Raymond C B Wong et al.
Stem cell research, 22, 13-15 (2017-09-28)
We report the generation of the hiPSC line CERAi001-A-6 from primary human dermal fibroblasts. Reprogramming was performed using episomal vector delivery of OCT4, SOX2, KLF4, L-MYC, LIN28 and shRNA for p53.
Maciej Daniszewski et al.
iScience, 7, 30-39 (2018-09-30)
We assessed the pluripotency of human induced pluripotent stem cells (iPSCs) maintained on an automated platform using StemFlex and TeSR-E8 media. Analysis of transcriptome of single cells revealed similar expression of core pluripotency genes, as well as genes associated with
Jiang-Hui Wang et al.
Scientific reports, 12(1), 9525-9525 (2022-06-11)
Bietti crystalline dystrophy (BCD) is an inherited retinal disease (IRD) caused by mutations in the CYP4V2 gene. It is a relatively common cause of IRD in east Asia. A number of features of this disease make it highly amenable to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ST1673-100UG04055977223842