Przejdź do
SM-2004
Low Trypsin-High EDTA
PBS Based, 0.025% Trypsin & 0.75mM EDTA (1X), without Ca 2+ & Mg 2+
Synonim(y):
Roztwór o niskiej zawartości trypsyny i wysokiej zawartości EDTA, Roztwór trypsyny na bazie PBS, Trypsyna-EDTA PBS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
94,10 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
94,10 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Niska zawartość trypsyny i wysoka zawartość EDTA, na bazie PBS, 0,025% trypsyny i 0,75 mM EDTA (1X), bez Ca2+ i Mg2+., The Low Trypsin-High EDTA, PBS Based, 0.025% Trypsin & 0.75mM EDTA (1X), without Ca 2+ & Mg 2+ is available in a 100 mL format.
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
Application
Zastosowano pożywkę o niskiej zawartości trypsyny i wysokiej zawartości EDTA, na bazie PBS, 0,025% trypsyny i 0,75 mM EDTA (1X), bez Ca2+ i Mg2+:
  • jako pożywka inkubacyjna do przygotowywania jednokomórkowych ludzkich wysepek[1]
  • w przygotowaniu bulionu mysich zarodkowych komórek fibroblastów do konwencjonalnego ukierunkowania genów
  • do trypsynizacji ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC) w celu pokrycia kulek komórkami HUVEC[2]
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez 18 miesięcy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SM-2003SM-2001T4049
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
input
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
input
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Genetic Manipulation to Analyze Pheromone Responses: Knockouts of Multiple Receptor Genes
Tomohiro I.
Basic Methods in Molecular Biology (2013)
Wei Liu et al.
EBioMedicine, 50, 306-316 (2019-11-30)
The understanding of the regulation of glucagon secretion by pancreatic islet α-cells remains elusive. We aimed to develop an in vitro model for investigating the function of human α-cells under direct influence of glucose and other potential regulators. Highly purified
Robert Ramer et al.
Biochemical pharmacology, 91(2), 202-216 (2014-07-01)
Cannabinoids inhibit tumor neovascularization as part of their tumorregressive action. However, the underlying mechanism is still under debate. In the present study the impact of cannabinoids on potential tumor-to-endothelial cell communication conferring anti-angiogenesis was studied. Cellular behavior of human umbilical
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SM-2004-C04053252667916