Przejdź do
SLHP033N
Millex polyethersulfone syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonim(y):
0.45 μm PES syringe filter, Millex-GP syringe filter, Millipore Express® PES syringe filter, disposable syringe filter, polyethersulfone syringe filter, syringe filter
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
885,00 zł
250 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3410,00 zł
1000 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8390,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.45 μm
Diam.:
33 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
polyethersulfone membrane, polypropylene housing
885,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing
description
0.45 µm pore size, 33 mm diameter, Millex-GP PES Millipore Express® membrane, hydrophilic
sterility
non-sterile
product line
Millex
feature
holdup volume≤ 80 μL (after air purge), hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex
parameter
45 °C max. temp., 8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
technique(s)
HPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, analytical sample preparation: suitable, fast flow filtration: suitable, low protein-binding filtration: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
filtration area
4.5 cm2
volume
100 mL
color
green
matrix
Millipore Express®
pore size
0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
bubble point
≥2 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet connection, female Luer-Lok® inlet fitting, male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Non-Sterile Millex-HP Syringe Filters with 0.45 µm Millipore Express® PLUS polyethersulfone (PES) Membrane
Non-sterile Millex syringe filters with 0.45 µm Millipore Express® PLUS PES membranes provide fast filtration of aqueous and mild organic solutions.
  • Low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
  • Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
  • Membrane type and pore size are printed on the device for easy reference
  • A green band identifies non-sterile Millex filters with Millipore Express® PLUS PES membrane
  • Recommended for filtering 10-100 milliliter (mL) volumes to remove particles prior to instrumentation analysis
Application
Filtration of aqueous and mild organic solutions
Features and Benefits
For general laboratory use only
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SLGP033NSLHPX13SLGPX13
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
pore size
0.45 μm
pore size
0.22 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.22 μm
diam.
33 mm
diam.
33 mm
diam.
13 mm
diam.
13 mm
fitting
female Luer-Lok® inlet connection, male Luer outlet slip, female Luer-Lok® inlet fitting
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Wyświetl dane dotyczące fluorowanych substancji ekstrahowalnych, odzysku i zalecanych produktów filtracyjnych do testowania PFAS przy użyciu zmodyfikowanej EPA 537.1.
Walidacja filtrów strzykawkowych Millex® PES w testach PFAS próbek wody przy użyciu metody EPA 537.1.
Zobacz wszystkie artykuły
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SLHP033NB04053252666889
SLHP033NS04053252360473
SLHP033NK04053252663277