Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human
Manufacturer/tradename:
Millipore
1160,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
BioTracker™ Zielona fluorescencyjna sonda żywych komórek z poliaminą putrescyny,
biological source
human
Quality Level
packaging
vial of 500 μg
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Poliaminy (putrescyna, spermina, spermidyna) odgrywają wiele krytycznych ról w komórce. Niektóre z tych procesów obejmują ekspresję genów, proliferację i różnicowanie komórek oraz zarządzanie stresem komórkowym. Dysregulacja poliamin jest kluczowa w wielu nowotworach. W raku jelita grubego zawartość i biosynteza poliamin jest znacznie wyższa w porównaniu z prawidłową tkanką jelita grubego. Związek między poliaminami i ich metabolitami został wykorzystany do obserwacji progresji w nowotworach piersi, płuc, jelita grubego, jajnika, prostaty i trzustki. W normalnych komórkach istnieje ścisła regulacja poliamin poprzez normalne mechanizmy komórkowe. Jednym z nich jest system transportu poliamin (PTS). Charakterystyka PTS nie jest w pełni zrozumiała, ale badanie PTS wykazało, że wiele komórek nowotworowych ma wysoką aktywność PTS, co sugeruje, że system ten jest obiecującym celem badań nad rakiem.
Związek między układami poliaminowymi a rakiem --- plus krytyczne normalne procesy komórkowe --- doprowadził do stworzenia klikalnych pochodnych poliaminowych, które są innowacyjnymi i nowymi narzędziami do badań funkcjonalnych systemu transportu poliaminowego (PTS). Putrescyna i inne ważne pochodne poliaminy zostały sprzężone z fluoroforem BODIPY za pomocą chemii kliknięć. MW: 558,34 g/mol WŁAŚCIWOŚCI SPECJALNE λex: 494 nm λem: 508 nm
Features and Benefits
Sonda BioTracker™ Clickable Polyamine Putrescine Live Cell Probe jest sprzężona z zielonym fluoroforem, aby umożliwić badanie transportu poliaminy z doskonałym wychwytem komórkowym. Sondę można rozpuścić w DMSO, aby uzyskać roztwór podstawowy o stężeniu 10 mM. 1 ml roztworu podstawowego o stężeniu 10 mM można dodać do 1 ml pożywki, aby uzyskać roztwór roboczy o stężeniu 10 uM. Dodać roztwór sondy/pożywki do umytych komórek i inkubować w temperaturze 37C przez maksymalnie 4 godziny.
Physical form
czerwono-brązowe ciało stałe
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20 °C, chronić przed światłem
Other Notes
Ta pochodna putrescyny sprzężona z BODIPY jest wykorzystywana do badania systemu transportu poliamin, który jest wykorzystywany w różnych nowotworach.
Legal Information
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Roeland Vanhoutte et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 19(9), 907-911 (2018-02-17)
Polyamines are essential for cell growth and differentiation, but their trafficking by the polyamine transport system is not fully understood. Herein, the synthesis of several azido-derivatized polyamines for easy conjugation by click chemistry is described. Attachment of a 4,4-difluoro-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene (BODIPY)
Norin Nabil Hamouda et al.
The Journal of biological chemistry, 296, 100182-100182 (2020-12-15)
Polyamines, such as putrescine, spermidine, and spermine, are physiologically important polycations, but the transporters responsible for their uptake in mammalian cells remain poorly characterized. Here, we reveal a new component of the mammalian polyamine transport system using CHO-MG cells, a
Sarah van Veen et al.
Nature, 578(7795), 419-424 (2020-01-31)
ATP13A2 (PARK9) is a late endolysosomal transporter that is genetically implicated in a spectrum of neurodegenerative disorders, including Kufor-Rakeb syndrome-a parkinsonism with dementia1-and early-onset Parkinson's disease2. ATP13A2 offers protection against genetic and environmental risk factors of Parkinson's disease, whereas loss
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCT248 | 04065271035256 |