Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
1720,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóctechnique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Barwniki synaptyczne BioTracker to seria fluorescencyjnych kationowych barwników styrylowych opracowanych w celu śledzenia aktywności synaptycznej w połączeniach nerwowo-mięśniowych lub synapsach. Barwniki te mają zazwyczaj lipofilowy ogon na jednym końcu i wysoce hydrofilowy na drugim końcu. W obecności komórek lub preparatów tkankowych, barwniki rozdzielają się między fazą wodną, gdzie barwniki praktycznie nie fluoryzują, a zewnętrznym płatkiem błon powierzchniowych komórek, gdzie barwniki wprowadzają lipofilowy koniec do błon i stają się intensywnie fluoryzujące. Podczas endocytozy po stymulacji nerwów barwniki zostają uwięzione wewnątrz pęcherzyków. Tak więc, po zmyciu barwników z powierzchni komórki, sygnał fluorescencyjny jest proporcjonalny do liczby nowo utworzonych pęcherzyków. Z drugiej strony, podczas egzocytozy barwniki są uwalniane z pęcherzyków wraz z neuroprzekaźnikami, powodując spadek sygnału fluorescencyjnego. W rezultacie zmiana intensywności fluorescencji odzwierciedla ilość endocytozy/egzocytozy lub aktywność synaptyczną.
Barwnik BioTracker 640 Red C1 Synaptic Dye jest podobny do barwnika BioTracker 640 Red C2(FM4-64) Synaptic Dye, z tą różnicą, że ogon lipofilowy jest o jeden węgiel krótszy i oczekuje się, że będzie miał szybszą szybkość wyłączania.
Właściwości spektralne
Absorbancja (membrany): 510 nm
Emisja (błony): 750 nm
Barwnik BioTracker 640 Red C1 Synaptic Dye jest podobny do barwnika BioTracker 640 Red C2(FM4-64) Synaptic Dye, z tą różnicą, że ogon lipofilowy jest o jeden węgiel krótszy i oczekuje się, że będzie miał szybszą szybkość wyłączania.
Właściwości spektralne
Absorbancja (membrany): 510 nm
Emisja (błony): 750 nm
Application
Barwnik synaptyczny do obrazowania żywych komórek, który wykrywa aktywność synaptyczną w połączeniach nerwowo-mięśniowych i synapsach.
Kategoria badawcza
Obrazowanie komórek
Obrazowanie komórek
Obrazowanie fluorescencyjne żywych komórek
Podkategoria badawcza
Barwnik do żywych komórek
Barwnik do żywych komórek
Physical form
Liofilizowany
Preparation Note
Barwnik synaptyczny BioTracker 640 Red C1 należy przechowywać w temperaturze 2-8°C, chroniąc przed światłem. Roztwory podstawowe można przygotować w stężeniu 10 mM i przechowywać w temperaturze 4°C lub -20°C przez sześć miesięcy lub dłużej.
Analysis Note
Spectral Properties
Absorbance (Membranes): 510 nm
Emission (Membranes): 750 nm
Absorbance (Membranes): 510 nm
Emission (Membranes): 750 nm
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) cell based assay: suitable |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in ambient |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c