Przejdź do
SCT112
Barwnik do błon cytoplazmatycznych BioTracker NIR680
Live cell imaging lipophilic carbocyanine membrane dye suitable for long-term fluorescent cell labeling and cell tracking studies.
Synonim(y):
Sonda do obrazowania żywych komórek
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Sprawdź dostępność w koszyku
1420,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
1420,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Lipofilowe barwniki karbocyjaninowe są szeroko stosowane do znakowania neuronów w tkankach poprzez znakowanie wsteczne oraz do znakowania błon w wielu różnych typach komórek. Barwniki są słabo fluorescencyjne w fazie wodnej, ale stają się silnie fluorescencyjne w dwuwarstwach lipidowych. Barwienie jest bardzo stabilne z niską toksycznością i bardzo niewielkim transferem barwnika między komórkami, dzięki czemu barwniki nadają się do długoterminowego znakowania komórek i badań śledzenia. Gdy barwione są żywe komórki, barwniki znakują błony plazmatyczne, a także są pobierane do przedziałów endocytarnych. Komórki mogą być utrwalone przed lub po barwieniu, chociaż permeabilizacja wpływa na wzór barwienia.
W przeciwieństwie do barwników PKH, BioTracker Cytoplasmic Membrane Dyes nie wymagają skomplikowanego protokołu znakowania hipoosmotycznego. Są to gotowe do użycia roztwory dostarczające barwnik, które można dodawać bezpośrednio do normalnego podłoża hodowlanego w celu znakowania zawieszonych lub przylegających komórek w hodowli.
NIR Cytoplasmic Membrane Dyes to nowe barwniki karbocyjaninowe bliskiej podczerwieni do znakowania błon cytoplazmatycznych żywych komórek. Ze względu na długie długości fal emisji, barwniki błon komórkowych w bliskiej podczerwieni mogą być stosowane do znakowania komórek w badaniach obrazowania małych zwierząt w bliskiej podczerwieni w celu nieinwazyjnego obrazowania migracji i naprowadzania komórek.
Właściwości spektralne
Absorbancja: 683nm
Emisja: 724 nm
Application
Kategoria badawcza
Obrazowanie komórek
Lipofilowy karbocyjaninowy barwnik błonowy do obrazowania żywych komórek, odpowiedni do długoterminowego fluorescencyjnego znakowania komórek i badań śledzenia komórek.
Obrazowanie fluorescencyjne żywych komórek
Podkategoria badawcza
Barwnik do żywych komórek
Physical form
Płyn
Preparation Note
Przechowywać BioTracker NIR680 Cytoplasmic Membrane Dye w temperaturze pokojowej. Chronić przed światłem.
Uwaga: Przed otwarciem fiolki należy ją krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Analysis Note
Spectral Properties
Absorbance: 683nm
Emission: 724nm
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCT115SCT114SCT113
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - (refers to pure substance)
flash_point_c
87 °C - (refers to pure substance)