Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized
mol wt
calculated mol wt 498.41
packaging
pkg of 1 mg
manufacturer/tradename
Millipore
storage condition
protect from light
growth mode
N/A
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Błony mitochondrialne zawierają kilka kanałów jonowych. Wśród nich mitochondrialne kanały chlorkowe są zaangażowane w regulację objętości mitochondriów, utrzymanie potencjału błonowego mitochondriów i apoptozę. Wiadomo, że aktywność tych kanałów w zakresie transportu chlorków zależy od pH mitochondriów, przy czym ich aktywność wzrasta w warunkach kwaśnych i maleje przy pH wyższym niż 7,0 (1). BioTracker Mito-Chloride Live Cell Dye jest mitochondrialną sondą fluorescencyjną selektywną względem Cl-. Fluorescencja sondy jest niewrażliwa na pH w fizjologicznym zakresie pH i jest wygaszana przez Cl- ze stałą wygaszania Sterna-Volmera 201 M-1 przy pH 7,0 (1). Sonda ta może być stosowana do monitorowania wpływu substancji na poziom chlorków w mitochondriach.Odniesienie:1. Park, Sang-Hyun, et al. "Mitochondrialna sonda fluorescencyjna Cl-selektywna do zastosowań biologicznych". Analytical Chemistry 92.18 (2020): 12116-12119.
Application
Czystość ≥ 98% potwierdzona metodą HPLC. Identyfikacja potwierdzona przez HNMR, LC-MS i analizę elementarną.
Features and Benefits
Sonda fluorescencyjna do monitorowania Cl- w mitochondriach.
Physical form
Liofilizowany. Żółte ciało stałe.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C, suszyć i chronić przed światłem.
Uwaga: Przed otwarciem fiolki należy ją krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Uwaga: Przed otwarciem fiolki należy ją krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCT093 | 04065265944472 |