Przejdź do
SCT040
BarwnikBioTracker Green Free H2O2Dye
Fluorescent probe for detection of extracellular hydrogen peroxide (H2O2) and free H2O2 in solutions.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
3 x 30 nmol
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352207
2250,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized
application(s)
cell analysis
detection method
fluorometric
General description
Nadtlenek wodoru (H2O2) jest zaangażowany w procesy terapeutyczne, takie jak gojenie się ran, obrona antybakteryjna, proliferacja komórek macierzystych i odpowiedź adaptacyjna w astrocytach, która prowadzi do ochrony neuronów. Jednak nadprodukcja H2O2 wywiera toksyczny wpływ na komórkę i otaczające ją środowisko. Nadprodukcja H2O2 jest związana z poważnymi stanami patologicznymi, takimi jak rak, starzenie się, cukrzyca i choroby neurodegeneracyjne.Barwnik BioTracker Green freeH2O2jest sondą fluorescencyjną, która fluoryzuje w reakcji z H2O2, ale nie reaguje z innymi ROS, takimi jak hydroksyrodnik (-OH), nadtlenek (O2-), kwas podchlorawy (HOCl), tlen singletowy(1O2) i tlenek azotu (NO). Barwnik ten nie może przenikać przez błonę komórkową, ale może być stosowany do wykrywania pozakomórkowego H2O2 i w wolnych roztworach. Właściwości spektralne: Absorbancja (maks.): 492 nm Emisja (maks.): 516 nm (zielony) Kategorie badawcze: Starzenie się, choroby neurodegeneracyjne
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCT039SCT038SCT211
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCT04004061841588269