Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.76
eCl@ss:
32161000
Produkt SCR131 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
description
Induced Pluripotent Stem Cells , Neural Stem Cells
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable, cell differentiation: suitable
General description
Zestaw EMD Millipore Human iPSC Derived Neural Progenitor Kit zawiera ludzkie neuronalne komórki progenitorowe (NPC) wraz ze zoptymalizowaną pożywką do ich ekspansji. Ludzkie neuronalne komórki progenitorowe (NPC) pochodzą z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS) wygenerowanych przy użyciu lentiwirusa STEMCCA Cre-Excisable Constitutive Polycistronic (OKSM). Transgeny wirusowe zostały usunięte przy użyciu przepuszczalnej dla komórek rekombinazy TAT-Cre (nr kat. SCR508) z wycięciem potwierdzonym ilościowym PCR genomowego DNA wyekstrahowanego z ludzkich komórek iPSC.
Pochodzące z hiPSC komórki NPC proliferują jako przylegająca monowarstwa komórek z ponad 80% ekspresją odpowiednich markerów neuronalnych komórek macierzystych, w tym Nestin i Sox-2. Komórki są dostarczane w 3. pasażu i mogą być ekspandowane przez kolejne trzy do pięciu pasaży przy użyciu ENStem-A Neural Expansion Medium (nr kat. SCM004). Ludzkie NPC mogą być dalej różnicowane do neuronów końcowych przy użyciu Human ES/iPS Neuronal Differentiation Medium (nr kat. SCM111) lub ENStem-A Neuronal Differentiation Medium (nr kat. SCM017). Różnicowanie prowadzi do ponad 80-90% komórek wyrażających głównie markery neuronalne, bIII-tubulinę i MAP2.
Ludzkie komórki NPC pochodzące z iPSC mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań badawczych, w tym badań neurotoksyczności, zastosowań współhodowli i badań przesiewowych w kierunku cząsteczek, które indukują lub hamują preferencyjne różnicowanie do dojrzałych neuronów.
Pochodzące z hiPSC komórki NPC proliferują jako przylegająca monowarstwa komórek z ponad 80% ekspresją odpowiednich markerów neuronalnych komórek macierzystych, w tym Nestin i Sox-2. Komórki są dostarczane w 3. pasażu i mogą być ekspandowane przez kolejne trzy do pięciu pasaży przy użyciu ENStem-A Neural Expansion Medium (nr kat. SCM004). Ludzkie NPC mogą być dalej różnicowane do neuronów końcowych przy użyciu Human ES/iPS Neuronal Differentiation Medium (nr kat. SCM111) lub ENStem-A Neuronal Differentiation Medium (nr kat. SCM017). Różnicowanie prowadzi do ponad 80-90% komórek wyrażających głównie markery neuronalne, bIII-tubulinę i MAP2.
Ludzkie komórki NPC pochodzące z iPSC mogą być wykorzystywane do różnych zastosowań badawczych, w tym badań neurotoksyczności, zastosowań współhodowli i badań przesiewowych w kierunku cząsteczek, które indukują lub hamują preferencyjne różnicowanie do dojrzałych neuronów.
Preparation Note
ENStem-ATM Neural Expansion Medium (nr kat. SCM004) powinno być przechowywane w temperaturze -20C po otrzymaniu. Human iPSC-Derived Neural Progenitors Cells (nr kat. SCC035) powinny być przechowywane w ciekłym azocie natychmiast po otrzymaniu. Wahania temperatury wpłyną negatywnie na odzyskiwanie zdrowych komórek. Nie rozmrażaj ludzkich komórek, dopóki nie będziesz gotowy do przeprowadzenia wybranego testu.
Other Notes
1) 1x106 viable Human iPSC Derived Neural Progenitors: (Catalog No. SCC035). Store in liquid nitrogen. 2) 500 mL ENStem-A Neural Expansion Medium (Catalog No. SCM004). Store at -20c.
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują {HCompany} do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby wyświetlić formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.