Przejdź do
SCR077
Fluorescencyjny zestaw do charakteryzacji mysich komórek ES/iPS
This Fluorescent Mouse ES/iPS Cell Characterization Kit contains a range of sensitive tools for the phenotypic assessment of the pluripotent status of mouse Embryonic stem & induced pluripotent Stem cells.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
shipped in
wet ice
General description
Mysie embrionalne komórki macierzyste (mES) to pluripotencjalne komórki pochodzące z wewnętrznej masy komórkowej przedimplantacyjnych blastocyst. Indukowane mysie komórki pluripotencjalne (miPS) to komórki pluripotencjalne generowane przez przeprogramowanie mysich komórek somatycznych przy użyciu czterech czynników transkrypcyjnych, Oct-4, Klf-4, Sox-2 i c-Myc lub ich wariantów. Zarówno mESC, jak i miPSC mogą się samoodnawiać i mają zdolność do generowania wszystkich trzech warstw zarodkowych: ektodermy, mezodermy i endodermy. In vitro, mESC/iPSC są zwykle utrzymywane i rozmnażane na podajnikach fibroblastów myszy lub w warunkach bez podajnika w pożywce zawierającej LIF/ESGRO. Jednakże, spontaniczne różnicowanie może wystąpić w subpopulacjach komórek. W celu odróżnienia pluripotencjalnych mESC/iPSC od zróżnicowanych komórek powszechnie stosuje się kilka markerów pluripotencjalnych.
Zestaw EMD Millipore Fluorescent Mouse ES/iPS Cell Characterization Kit zawiera szereg czułych narzędzi do fenotypowej oceny statusu pluripotencjalnego mysich komórek ES/iPS. W zestawie znajduje się test enzymatyczny do pomiaru aktywności fosfatazy alkalicznej w komórkach wraz ze zwalidowanymi bezpośrednio sprzężonymi przeciwciałami do pluripotencjalnych czynników transkrypcyjnych, Oct-4, Sox-2 i DPPA-2 oraz epitopu powierzchni komórki SSEA-1, aby umożliwić szybką analizę markerów immunocytochemicznych. Barwnik jądrowy Dapi jest dogodnie dołączony, aby pomóc w kwantyfikacji komórek. Chociaż oczekuje się, że poziomy ekspresji markerów pluripotencjalnych zmniejszą się po różnicowaniu, każdy z nich ma specyficzną kinetykę ekspresji.
Application
Fluorescencyjny zestaw do charakteryzacji mysich komórek ES/iPS zawiera szereg czułych narzędzi do fenotypowej oceny pluripotencjalnego statusu mysich embrionalnych komórek macierzystych i indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Pluripotent & Early Differentiation
Biochem/physiol Actions
Reaktywność krzyżowa
Brak
Physical form
Oczyszczone sprzężone mysie przeciwciała monoklonalne są przechowywane w PBS z 0,1% azydkiem sodu i 15 mg/ml BSA.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C do daty ważności zestawu. Nie zamrażać ani nie wystawiać na działanie podwyższonych temperatur. Wyrzucić wszelkie pozostałe odczynniki po upływie daty ważności.
Analysis Note
Conjugated antibodies and alkaline phosphatase reagents have been validated on mouse ES and STEMCCA derived mouse ips cells.
Other Notes
1. Fast Red Violet solution (Part No. 90239): One 15 mL bottle.
2. Napthol AS-BI phosphate solution (2mg/mL) in a buffer, pH 8.5 (Part No. CS235583). One 15 mL bottle.
3. Mouse anti-Oct-4 (POU5f1), clone 7F9.2, Alexa Fluor 488 conjugate (Part No. MAB4419A4-50UL). One vial containing 50 µL of 0.5 mg/mL conjugated monoclonal antibody.
4. Mouse anti-Sox-2, clone 10H9.1, Cy3 conjugate (Part No. MAB4423C3-50UL). One vial containing 50 µL of 0.5 mg/mL conjugated monoclonal antibody.
5. Mouse anti-DPPA-2, clone 6C1.2, Alexa Fluor 488 conjugate (Part No. MAB4356A4-50UL). One vial containing 50 µL of 0.5 mg/mL conjugated monoclonal antibody.
5. Mouse anti-SSEA-1, clone MC-480, Cy3 conjugate (Part No. MAB4301C3-50UL). One vial containing 50 µL of 0.5 mg/mL conjugated monoclonal antibody.
8. DAPI, 100 µL (Part No. 90229). One vial containing 100 µL volume.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SCR078SCR001SCR601
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable, immunocytochemistry: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
signalword
Warning
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazard
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Protokoły hodowli ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) krok po kroku, w tym rozmrażanie, ekspansja, zamrażanie i charakteryzowanie komórek ips.
Step-by-step stem cell culture protocols for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including ips cell thawing, expanding, freezing and characterizing.
Yanbo Zhu et al.
International journal of biological sciences, 16(11), 1861-1875 (2020-05-14)
Induced pluripotent stem cells (iPSCs), derived from reprogramming of somatic cells by a cocktail of transcription factors, have the capacity for unlimited self-renewal and the ability to differentiate into all of cell types present in the body. iPSCs may have
Zhonghua Du et al.
Scientific data, 5, 180255-180255 (2018-11-21)
Pluripotent stem cells hold great investigative potential for developmental biology and regenerative medicine. Recent studies suggest that long noncoding RNAs (lncRNAs) may function as key regulators of the maintenance and the lineage differentiation of stem cells. However, the underlying mechanisms
Cong Wang et al.
Theranostics, 10(1), 353-370 (2020-01-07)
Background: Long non-coding RNAs (lncRNAs) constitute an important component of the regulatory apparatus that controls stem cell pluripotency. However, the specific mechanisms utilized by these lncRNAs in the control of pluripotency are not fully characterized. Methods: We utilized a RNA
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCR07704053252551901