Przejdź do
SCMP001
EpiGRO® Kompletny zestaw pożywek do hodowli nabłonka gruczołu krokowego
The kit is unavailable; however, the individual components can be purchased separately: SCMP-BM and SCMP001-S
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
EpiGRO® Kompletny zestaw pożywek do hodowli nabłonka gruczołu krokowego,
type
for cell culture
Quality Level
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
EpiGRO Prostate Epithelia Complete Media Kit jest zoptymalizowany do hodowli ludzkich komórek nabłonka prostaty. Wspomaga wzrost tych komórek przez okres co najmniej 15 podwojeń populacji. Pożywka ta nie zawiera żadnych środków przeciwdrobnoustrojowych ani czerwieni fenolowej; składników, które mogą powodować stres komórek i "efekty maskujące", które mogą wpływać na wyniki eksperymentów. Pożywka jest przeznaczona do stosowania w inkubatorze z atmosferą 5% CO⒉.
Preparation Note
Pożywkę podstawową należy przechowywać w temperaturze 2-8°C w ciemności. Supplement Mix należy przechowywać w temperaturze -20°C. Uzupełniona pożywka jest stabilna przez okres do 4 tygodni w temperaturze 2-8°C. Nie zamrażać uzupełnionej pożywki. Do użytku należy pobrać i podgrzać potrzebną ilość pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C.
Analysis Note
Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Other Notes
Basal Medium (Catalog No. SCMP-BM) Supplement Mix (Catalog No. SCMP001-S)
Legal Information
EPIGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"The successful, reliable culture of epithelial cells is critical for many areas of research, including dermatology, respiratory research, and cancer research. Because the breakdown of control mechanisms in epithelial cells is a frequent contributor to cancer progression and metastasis, epithelial cell culture is particularly important for cancer research. EpiGRO™ media formulations are optimized to provide better viability, proliferation rates, morphology and culture stability than other commercially available options. The media are provided in unique, light-blocking, temperature-monitored packaging to ensure stability and protect the media from damage by light, contamination, and excessive heat. The media do not require or contain any antimicrobials or phenol red. These components can cause cell stress and influence experimental results by masking the true performance or health of the cell culture. Phenol red acts like an estrogen and may stimulate growth independently of experimental variables. "