Przejdź do
SCM134
PluriSTEM Freeze Medium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
574,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106200
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160801
574,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
Human Embryonic Stem Cells , Induced Pluripotent Stem Cells
type
for cell culture
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
TM=["PLURISTEM"] Freeze Medium to zdefiniowana, pozbawiona surowicy pożywka do kriokonserwacji ludzkich komórek ES i iPS. TM=["PLURISTEM"] Freeze Medium zawiera opatentowane małocząsteczkowe inhibitory, dimetylosulfotlenek (DMSO) i jest dostarczane jako kompletny, gotowy do użycia preparat.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C do daty ważności podanej na etykiecie produktu. Przed użyciem rozmrozić PLURISTEM® Freeze Medium w temperaturze pokojowej (15-25°C) lub przez noc w temperaturze 2-8°C. Nie rozmrażać w temperaturze 37°C. Po rozmrożeniu, aseptycznie dozować do podwielokrotności roboczych i przechowywać w temperaturze -20°C. Podwielokrotności należy zużyć przed upływem daty ważności podanej na etykiecie. Unikać wielokrotnych cykli zamrażania i rozmrażania.
Other Notes
PLURISTEM® Freeze Medium (SCM134)
Legal Information
PLURISTEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCM13404053252918667