This product is soluble at 1 mM in water. The Certificate of Analysis recommends using sterile distilled water. Tissue culture grade water is suitable.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3980,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Quality Segment
form
liquid
mol wt
320.26 g/mol
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form solid | form liquid | form liquid |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in - |
| mol wt 320.26 g/mol | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Highly characterized cryopreserved human colonic organoids and a step-by-step organoid culture protocol for epithelial intestinal organoid differentiation from iPS cells.
Protokoły hodowli ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC) krok po kroku, w tym rozmrażanie, ekspansja, zamrażanie i charakteryzowanie komórek ips.
Produkty
Najczęściej zadawane pytania dotyczące hodowli organoidów. Dowiedz się, jak hodować i analizować organoidy zgodnie z ustalonymi protokołami hodowli komórek 3D. Wskazówki i porady.
Organoidy płuc są cennymi modelami 3D dla rozwoju ludzkich płuc i chorób układu oddechowego. Protokół różnicowania 3dGRO™ generuje organoidy z ludzkich iPSC w 4 krokach.
Zapoznaj się z rodzajami komórek macierzystych, w tym multipotencjalnymi komórkami macierzystymi, pluripotencjalnymi komórkami macierzystymi i iPSC oraz ich zastosowaniami w podstawowych badaniach nad komórkami macierzystymi, terapii komórkami macierzystymi i modelowaniu chorób.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCM075 | 04053252374654 |
-
How to dissolve RI? Can I use cell culture grade water?