Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1140,00 zł
General description
Application
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 2
Powiązane treści
We have collaborated with Plasticell Ltd. to develop OsteoMAX-XF™, a novel, serum-free, xeno-free, differentiation medium for the generation of osteoblasts from human MSCs. This medium may be particularly suitable for drug discovery and clinical development. By screening roughly 3,500 combinations of serum and xeno-free media, we discovered a remarkably efficient, fully defined, reproducible medium to promote the differentiation of hMSCs into osteoblasts, offering an excellent, cost effective method to produce large amounts of human bone cells for multiple applications.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCM023 | 04053252915789 |