Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.42
Biological source:
mouse
Manufacturer/tradename:
Millipore
Produkt SCC624 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
packaging
vial of ≥1X10⁶ vial
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
General description
Najnowsze badania nad rakiem często badają nowo scharakteryzowany typ komórek określanych jako nowotworowe komórki macierzyste (CSC) lub czasami określane jako komórki inicjujące nowotwór (TIC). Komórki te wydają się mieć znaczące zdolności do wzrostu, różnicowania, generowania guzów i odporności na chemioterapię. Hodowle sferyczne guzów (TSC) pojawiły się jako nowy format badania raka, a także zrozumienia CSC. Sferoidalne struktury TSC wydają się indukować cechy podobne do macierzystych, o czym świadczy zwiększona ekspresja markerów komórek macierzystych. Sferoidalna struktura 3D jest również znacznie dokładniejszym sposobem naśladowania zachowania guza litego, który rozwija się w trzech wymiarach i zachowuje się zupełnie inaczej niż hodowla komórek jednowarstwowych. Uważa się, że sferoidy mają większą zdolność do tworzenia nowotworów w porównaniu z kulturami jednowarstwowymi, ale mechanizm leżący u podstaw tych cech jest nadal badany. Właściwości komórek macierzystych, takie jak zwiększona aktywność dehydrogenazy aldehydowej (ALDH), zostały już wykorzystane do identyfikacji CSC w różnych typach nowotworów.
Application
- Każda fiolka zawiera > 1X106 żywych komórek.
- Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą panelu Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
- Komórki zostały zweryfikowane jako pochodzące od myszy i są ujemne pod względem skażenia międzygatunkowego pochodzącego od ludzi, szczurów, chomików chińskich, chomików syryjskich złocistych i naczelnych (NHP), jak oceniono w panelu Contamination Clear firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
- Komórki nie są skażone mykoplazmą.
Features and Benefits
Komórki Lacun.3 są zdolne do tworzenia sferoidów, które mogą być utrzymywane przez wiele pasaży i wykazują zwiększone cechy nowotworowych komórek macierzystych, w tym zwiększoną aktywność ALDH.
Preparation Note
Komórki Lacun.3 powinny być przechowywane w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcję.
Other Notes
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCC624 | 04065272001410 |