Przejdź do
SCC506
3dGRO® Organoidy ludzkiego raka jelita grubego (ISO68)
Human
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106509
NACRES:
NA.81
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3dGRO® Organoidy ludzkiego raka jelita grubego (ISO68), Colorectal Cancer, Sigmoid Colon, Age: 63, Male, Mutation: APC, TP53, KRAS, SMAD4
biological source
human colon (sigmoid)
packaging
pkg of >100,000 organoids vials
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
gender
male
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
control
colon (sigmoid)
relevant disease(s)
cancer (colorectal)
shipped in
ambient
storage temp.
−70°C
General description
Rak jelita grubego stanowi około 10% wszystkich przypadków raka na świecie, a u ponad połowy wszystkich pacjentów z CRC rozwija się choroba przerzutowa prowadząca do śmierci. Ostatnio organoidy pochodzące z tkanek stały się bardziej przewidywalnym trójwymiarowym modelem hodowli komórkowej choroby. Hodowle organoidów 3D zachowują oryginalne cechy genetyczne i fenotypowe pierwotnej tkanki, co pozwala na ich zastosowanie w wielu dziedzinach badań, w tym w opracowywaniu leków, medycynie spersonalizowanej i potencjalnych terapiach. Wykazano również, że organoidy nowotworowe hodowane in vitro pozwalają przewidzieć odpowiedź pacjenta na chemioterapeutyki. PDO pochodzące z raka jelita grubego (organoidy CRC) zostały wykorzystane do modelowania komórek i badania funkcji mutacji genów związanych z rakiem, w tym APC, TP53, KRAS, BRAF, PIK3CA itp.
3dGRO® Human CRC Organoids są oferowane w formacie gotowym do oznaczenia, mającym na celu uproszczenie procesu hodowli komórek organoidalnych. Pojedyncza fiolka organoidów wystarcza do bezpośredniego rozmrożenia i wysiewu na 96-dołkową płytkę bez ekspansji komórek do badań przesiewowych leków. Organoidy są wytwarzane przy użyciu opatentowanej technologii Cellesce, która umożliwia silny wzrost i ekspansję organoidów pochodzących od pacjenta (PDO). Technologia Cellesce minimalizuje czas ręcznej obsługi, aby zmaksymalizować powtarzalność w celu pozycjonowania modeli komórek organoidalnych jako opłacalnego i dokładnego narzędzia we wczesnym etapie odkrywania leków. Biobank organoidów obejmuje PDO raka jelita grubego pochodzące z guza z różnych środowisk genetycznych, mutacji genów motorycznych, miejsc guza i stadiów raka. Te organoidalne linie komórkowe zostały dobrze scharakteryzowane i wszystkie zostały zweryfikowane pod kątem odpowiedzi na szereg znanych środków ukierunkowanych na CRC.
Application
Wzrost komórek: Ekspansja organoidów po 7 dniach Mykoplazma: Ujemny Testy na obecność wirusów: Negatywny (HIV-1, HIV-2, HBV, CMV, EBV, HPV) Sterylność (Bakterie, Drożdże, Grzyby): Ujemny Profil mutacyjny: APC ∆Q1096*E1408*, TP53 ∆R248W, KRAS ∆G13D, SMAD4 ∆Q534*
Features and Benefits
Gotowe do testów organoidy ludzkiego raka jelita grubego do zastosowań w hodowli komórkowej 3D.
Preparation Note
Organoidy 3dGRO® Human CRC należy przechowywać w temperaturze -80°C. W przypadku długotrwałego przechowywania komórki powinny być przechowywane w ciekłym azocie.
Legal Information
3dGRO® is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/pdouse. This product may not be re-engineered or copied; used to make derivatives or modifications; used to develop, test, or manufacture a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact [email protected].
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Najczęściej zadawane pytania dotyczące hodowli organoidów. Dowiedz się, jak hodować i analizować organoidy zgodnie z ustalonymi protokołami hodowli komórek 3D. Wskazówki i porady.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Luned M Badder et al.
PloS one, 15(8), e0235319-e0235319 (2020-08-19)
Aberrant activation of the Wnt signalling pathway is required for tumour initiation and survival in the majority of colorectal cancers. The development of inhibitors of Wnt signalling has been the focus of multiple drug discovery programs targeting colorectal cancer and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCC50604065266299106
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How are organoids cultured?
    1 answer
    1. Once isolated, organoids are cultured in specialized media embedded in a rich extracellular matrix (ECM) basement membrane extract hydrogel such as Growth Factor Reduced Matrigel. Media is replenished every other day and cells are passaged once per week (7-12 days) before cells become too large or necrotic. Cells can be passaged in either small clump fragments or as single cells using mechanical dissociation/enzyme-free passaging reagents. Depending on organoid type and confluency, split ratios of roughly 1:3-1:4 can be used when passaging organoids. For sensitive organoid types, ROCKi (Y27632) (SCM075) can be added during passaging to help in promoting cell viability.
      Helpful?
  2. How do you stain organoids with antibodies?
    1 answer
    1. Organoids can be stained with antibodies for immunocytochemical (ICC)/Immunohistochemical (IHC) analysis using either whole-mount or paraffin embedding/sectioning techniques. It is critical to use antibodies prequalified for organoid analysis.
      Helpful?
  3. How Do you Extract RNA/DNA from Organoids in Cultured in Matrigel?
    1 answer
    1. Traditional DNA/RNA isolation kits can be used to prepare genomic material for sequencing (RNA-seq, scRNA-seq, WGS, CHIP-seq etc). For some applications with large organoids, tissue specific DNA/RNA extraction kits are recommended. TRI Reagent (T9424) can be added to the dissociated organoids before RNA extraction and can be stored at -80 °C until future use.