Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
11 850,00 zł
biological source
human colon
description
Cryopreserved patient derived gastrointestinal organoids (PDOs)
packaging
vial of >1500 viable organoids
gender
female
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
application(s)
3D cell culture
control
colon
relevant disease(s)
(Normal)
storage temp.
−196°C
General description
We are now offering a comprehensive biobank of highly characterized tissue-derived human gastrointestinal organoids from normal and diseased patients. The intestinal organoid biobank contains over 50 highly characterized intestinal organoids from both normal and diseased patients derived from multiple regions of the digestive systems including small intestine (duodenum, ileum), stomach, rectum and colon.
Cell Line Characteristics
- Sex: Female
- Age: 33 Years
- Organ: Colon
- Disease: Normal
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Produkty do hodowli organoidalnej do generowania trójwymiarowych modeli mózgu, jelit, jelit, płuc i guzów nowotworowych pochodzących z tkanek i komórek macierzystych.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Powiązane treści
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.
Zapoznaj się z naszą ofertą narzędzi i technologii do hodowli komórek 3D dla dowolnej linii komórek 3D lub zastosowania i odkryj organoidy, hydrożele, ULA, mikrodołki lub płytki hydrożelowe i nie tylko.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCC323 | 04061842199235 |