Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Biological source:
human
Growth mode:
N/A
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Linia komórkowa ludzkiego surowiczego raka jajnika o wysokim stopniu złośliwości OVSAHO,
biological source
human
packaging
pkg of >1X10⁶ vials
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
≤ − 140°C
General description
Rak jajnika (OC) pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów związanych z rakiem u kobiet na całym świecie, a wskaźnik 5-letniego względnego przeżycia na całym świecie wynosi zaledwie 30% (Reid 2017). Rak surowiczy o wysokim stopniu złośliwości (HGSOC) stanowi 70% wszystkich przypadków raka jajnika.
Application
Każda fiolka zawiera ≥ 1X10⁶ żywych komórek. Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą panelu Human Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services.Komórki zostały zweryfikowane jako pochodzące od człowieka i są ujemne pod względem zanieczyszczenia międzygatunkowego pochodzącego od szczura, myszy, chomika chińskiego, chomika syryjskiego złocistego i naczelnych (NHP), jak oceniono w panelu Contamination CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services. Komórki są ujemne pod względem zanieczyszczenia mykoplazmą. Każda partia komórek jest genotypowana za pomocą analizy STR w celu zweryfikowania unikalnej tożsamości linii komórkowej.
Rak jajnika (OC) pozostaje jedną z głównych przyczyn zgonów związanych z rakiem u kobiet na całym świecie, z 5-letnim względnym wskaźnikiem przeżycia we wszystkich stadiach na całym świecie wynoszącym zaledwie 30-40%.1 Rak surowiczy o wysokim stopniu złośliwości (HGSOC) stanowi 70% wszystkich nowotworów jajnika i jest również jedną z bardziej śmiertelnych postaci raka jajnika ze względu na szybki wzrost i wczesne rozprzestrzenianie się na inne narządy w jamie otrzewnej.2 Linie komórkowe raka jajnika były historycznie najczęściej stosowanymi modelami nowotworów do wstępnego badania eksperymentalnych leków przeciwnowotworowych in vitro oraz do wyboru określonych podtypów histologicznych nabłonkowego OC do dalszych badań nad tymi lekami. Modele ksenoprzeszczepów oparte na implantacji ustalonych linii komórkowych EOC były również szeroko stosowane w badaniach nad rakiem jajnika i są ważnymi platformami eksperymentalnymi do przedklinicznego opracowywania leków.3 Źródło OVSAHO to stała ludzka linia komórkowa raka jajnika utworzona z przerzutów do jamy brzusznej pacjentki z surowiczym gruczolakorakiem brodawkowatym.4 Oprócz tego, że komórki OVSAHO są powtarzalnym źródłem HGSOC in vitro, wykazano, że są one podatne na dootrzewnową i podskórną4, a także ortotopową5 heterotransplantację u myszy nagich, a nawet immunokompetentnych. OVSAHO zajmuje drugie miejsce wśród 47 linii komórkowych raka jajnika wymienionych w Cancer Cell Line Encyclopedia i The Cancer Genome Atlas pod względem największego podobieństwa genetycznego do guzów jajnika.6 Piśmiennictwo 1. Reid BM, Permuth JB, Sellers TA. 2017. Epidemiologia raka jajnika: przegląd. Cancer Biol. Med. 14, 9-32. 2. Lisio MA, Fu L, Goyeneche A, Gao ZH, Telleria C. 2019. Surowiczy rak jajnika o wysokim stopniu złośliwości: nauki podstawowe, kliniczne i terapeutyczne punkty widzenia. Int. J. Mol. Sci. 20(4): 952 3. Konstantinopoulos PA, Matulonis UA. 2013. Current Status and Evolution of Preclinical Drug Development. Models of Epithelial Ovarian Cancer. Frontiers in Oncology 3(1): 296. 4. Yanagibashi T, Gorai I, Nakazawa T, Miyagi E, Hirahara F, Kitamura H, Minaguchi H. 1997. Complexity of expression of the intermediate filaments of six new human ovarian carcinoma cell lines: new expression of cytokeratin 20. Br. J. Cancer 76: 829-835. 5. Berger J, Beck TL, Mital P, Elishaev E, Sukhwani M, Oesterreich S, Vlad A, Krivak TC, Kelley III JL, Orwig K. 2015. A novel orthotopic mouse model of epithelial ovarian carcinoma demonstrating progression from early stage disease to carcinomatosis in both immune-competent and immune-deficient models Gynecologic Oncology Volume 137, Supplement 1, April 2015, Page 132 (Poster Abstract). 6. Domcke S, Sinha R, Levine DA, Sander C, Schultz N. 2014. Ocena linii komórkowych jako modeli nowotworowych poprzez porównanie profili genomowych. Nat. Commun. 4:2126-2126.
Features and Benefits
OVSAHO to stała ludzka linia komórkowa raka jajnika utworzona z przerzutów do jamy brzusznej pacjentki z gruczolakorakiem brodawkowatym surowiczym
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Other Notes
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/restrictedcelluse. This product may not be: re-engineered or copied; used to make derivatives, modifications or functional equivalents; used to obtain patents or other IP claiming use of the product; used to develop, test, or manufacturer a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact [email protected].
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCC294 | 04065265944588 |