Przejdź do
SCC211
Linia komórkowa preadipocytów myszy IngWAT
Synonim(y):
Biała tkanka tłuszczowa pachwinowa, podskórne preadipocyty WAT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Produkt SCC211 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
vial of ≥1X10⁶  cells
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
General description
Rosnąca na całym świecie epidemia otyłości pobudziła badania nad nowymi strategiami kontroli i leczenia otyłości oraz związanych z nią zaburzeń metabolicznych. Duże zainteresowanie wzbudził brązowy tłuszcz, wyspecjalizowana tkanka tłuszczowa o zwiększonym wydatku energetycznym, ponieważ manipulacja tą tkanką może potencjalnie chronić przed otyłością wywołaną dietą poprzez zmianę równowagi spożycia i konsumpcji energii (1). Podobnie jak brązowy tłuszcz, beżowe adipocyty posiadają mechanizmy termogeniczne, ale mają unikalną właściwość indukowanego różnicowania. Różnicowanie beżowych adipocytów zachodzi w obrębie białej tkanki tłuszczowej w odpowiedzi na bodźce środowiskowe i charakteryzuje się biogenezą mitochondriów o gęstości cristae i zwiększoną ekspresją białka rozprzęgającego 1 (UCP1) (2).
Unieśmiertelniona mysia linia komórkowa preadipocytów IngWAT pochodzi z podskórnej białej tkanki tłuszczowej (WAT) izolowanej od myszy typu dzikiego (2). Wykazano, że komórki IngWAT wspierają indukcję beżowych adipocytów i wykazują ekspresję UCP1.2 Unieśmiertelnione mysie komórki preadipocytów IngWAT są wszechstronnym modelem do szerokiego spektrum badań nad indukcją, utrzymaniem i fizjologią beżowych adipocytów.
Referencje:
1. Cui XB, Chen SY (2016) Brązowienie białej tkanki tłuszczowej i otyłość. 31(1): 1-2.
2. Lu X et al. (2018) Mitofagia kontroluje utrzymanie beżowych adipocytów poprzez mechanizm zależny od Parkiny i niezależny od UCP1. Sci Signal 11(527): eaap8526.
Application
  • Każda fiolka zawiera ≥ 1X10⁶ żywych komórek.
  • Komórki są testowane pod kątem chorób zakaźnych za pomocą panelu Mouse Essential CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Komórki zostały zweryfikowane jako pochodzące od myszy i są ujemne pod względem zanieczyszczenia międzygatunkowego pochodzącego od szczura, chomika chińskiego, chomika syryjskiego złocistego, człowieka i naczelnych (NHP), jak oceniono w panelu Contamination CLEAR firmy Charles River Animal Diagnostic Services.
  • Komórki nie są skażone mykoplazmą.
Biochem/physiol Actions
Adipocyty
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Other Notes
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
Disclaimer
  • Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują firmę Merck do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
  • O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCC21104061841031727