Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32011203
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócspecies reactivity
human
General description
9HTEo- to ludzka linia komórek nabłonka tchawicy, która została unieśmiertelniona za pomocą plazmidu SV40 z defektem pochodzenia replikacji (pSVori-). Linia komórkowa zachowuje charakterystyczne cechy normalnych zróżnicowanych komórek nabłonka tchawicy, w tym morfologię kostki brukowej, ekspresję cytokeratyny i zdolność do tworzenia ścisłych połączeń.
Komórki 9HTEo- zawierają transmembranowy regulator przewodnictwa mukowiscydozy typu dzikiego (WT-CFTR) i wykazują funkcjonalny transport jonów chlorkowych zależny od cAMP i transport chlorkowy zależny od jonów wapnia (1,2).
9HTEo- jest użytecznym modelem do badania nabłonkowego transportu jonów, wydzielania i biochemii i jest często stosowany jako kontrola typu dzikiego dla ludzkich komórek nabłonka tchawiczo-oskrzelowego mukowiscydozy, takich jak CFBE41o- (nr kat. SCC151) i CFTE29o- (nr kat. SCC162).
Komórki 9HTEo- zawierają transmembranowy regulator przewodnictwa mukowiscydozy typu dzikiego (WT-CFTR) i wykazują funkcjonalny transport jonów chlorkowych zależny od cAMP i transport chlorkowy zależny od jonów wapnia (1,2).
9HTEo- jest użytecznym modelem do badania nabłonkowego transportu jonów, wydzielania i biochemii i jest często stosowany jako kontrola typu dzikiego dla ludzkich komórek nabłonka tchawiczo-oskrzelowego mukowiscydozy, takich jak CFBE41o- (nr kat. SCC151) i CFTE29o- (nr kat. SCC162).
Application
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
Analysis Note
Each vial contains more than 1X106 viable cells.
Disclaimer
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują {HCompany} do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCC153 | 04054839480447 |