Przejdź do
SCC152
1HAEo- Linia komórkowa ludzkiego nabłonka dróg oddechowych
Human
Synonim(y):
1HAEo
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7400,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
7400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1HAEo- Linia komórkowa ludzkiego nabłonka dróg oddechowych, 1HAEo- human airway epithelial cell line is a useful model for the study of epithelial ion transport, secretion and biochemistry.
biological source
human
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
1HAEo- to ludzka linia komórek nabłonka dróg oddechowych, która została unieśmiertelniona za pomocą plazmidu SV40 z defektem pochodzenia replikacji (pSVori-). Linia komórkowa zachowuje charakterystyczne cechy normalnych zróżnicowanych komórek nabłonka dróg oddechowych, w tym morfologię kostki brukowej, ekspresję cytokeratyny, zdolność do tworzenia ścisłych połączeń i kierunkowego transportu jonów. Nie wiadomo, czy dawca miał mukowiscydozę, czy nie, jednak komórki nie zawierają mutacji ΔF508 w genie CFTR ani innych mutacji CFTR stanowiących 98% wszystkich mutacji CF (1). Analiza sekwencji CFTR ujawniła tylko sekwencje CFTR typu dzikiego, potwierdzając wniosek, że 1HAEo- pochodzą z normalnej (tj. nie mukowiscydozowej) tkanki (1).
Application
Linia komórkowa 1HAEo- ludzkiego nabłonka dróg oddechowych jest użytecznym modelem do badania nabłonkowego transportu jonów, wydzielania i biochemii.
Ten produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
Biochem/physiol Actions
Epithelial Cells
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i ich funkcjonalność.
Analysis Note
• Each vial contains ≥ 1X10⁶ viable cells.
• Cells are tested by PCR and are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, C, and HIV-1 & 2 viruses as assessed by a Human Essential CLEAR panel by Charles River Animal Diagnostic Services.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells is genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Disclaimer
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.
This product contains genetically modified organisms (GMO). Within the EU GMOs are regulated by Directives 2001/18/EC and 2009/41/EC of the European Parliament and of the Council and their national implementation in the member States respectively. This legislation obliges {HCompany} to request certain information about you and the establishment where the GMOs are being handled. Click here for Enduser Declaration (EUD) Form.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
16HBE14o- ludzkie komórki nabłonka oskrzeli wykorzystywane do modelowania nabłonka oddechowego w badaniach nad mukowiscydozą, wirusową patologią płuc (SARS-CoV), astmą, POChP, skutkami palenia tytoniu i zanieczyszczenia powietrza. Zobacz ponad 5 tys. publikacji.
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
A L Cozens et al.
In vitro cellular & developmental biology : journal of the Tissue Culture Association, 28A(11-12), 735-744 (1992-11-01)
The successful establishment of a postcrisis SV-40 T antigen transformed epithelial cell line, 1HAEo-, which retains tight junctions and vectorial ion transport, is described. Immunocytochemical analysis of 1HAEo- cells shows a defined pattern of cytokeratin staining and a characteristic pericellular
Sarmad Al-Sahaf et al.
International journal of cancer, 144(2), 334-344 (2018-09-08)
Human papillomavirus (HPV) is now recognised as a major aetiological agent in the pathogenesis of oropharyngeal carcinoma (OPC). HPV-positive tumours are associated with better outcomes compared to HPV-negative tumours, possibly due to differences in their aetiology and/or the tumour microenvironment.
Alexandra Ruth Glathar et al.
Frontiers in oncology, 12, 879054-879054 (2022-06-18)
The complex heterogeneity of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) reflects a diverse underlying etiology. This heterogeneity is also apparent within Human Papillomavirus-positive (HPV+) HNSCC subtypes, which have distinct gene expression profiles and patient outcomes. One aggressive HPV+ HNSCC
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCC15204054839464874