Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
human
5730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Linia komórkowa ludzkiego raka prostaty CWR-R1ca, CWR-R1ca Human Prostate Cancer Cell Line is a valuable cell model for castration-recurrent prostate cancer studies.
biological source
human
Quality Segment
shipped in
ambient
storage temp.
-140 to -196°C
General description
CWR-R1ca to wolna od fibroblastów linia komórkowa pochodząca z opornej na kastrację lub nawrotowej linii komórkowej ludzkiego raka prostaty CWR-R1 (1). Usunięcie fibroblastów z pierwotnych komórek rodzicielskich CWR-R1 zostało osiągnięte poprzez wielokrotne cykle krótkotrwałej trypsynizacji, klonowania i łączenia kolonii jednokomórkowych (1). Komórki CWR-R1ca wykazują ekspresję AR-FL i jego wariantu splicingowego AR-V7, CK-8, CK-18 i c-Met i są wysoce wrażliwe na wzrost androgenów (1).
Kluczowe zastosowania:
- Badania wariantu splicingowego receptora androgenowego 7 (AR-V7)
- Terapia antyandrogenowa
- Guzogeneza in vivo
Kluczowe zastosowania:
- Badania wariantu splicingowego receptora androgenowego 7 (AR-V7)
- Terapia antyandrogenowa
- Guzogeneza in vivo
Rak prostaty jest główną przyczyną śmiertelności mężczyzn z powodu nowotworów. Receptor androgenowy (AR) jest ważny dla prawidłowego rozwoju i utrzymania prostaty, a także ma kluczowe znaczenie dla przeżycia i progresji raka prostaty. Obecne leczenie zaawansowanego lub przerzutowego raka prostaty opiera się na deprywacji androgenów poprzez hamowanie syntezy androgenów lub antyandrogenów, które wiążą się z domeną wiążącą ligand AR. Początkowa odpowiedź na terapię pozbawienia androgenów jest korzystna, jednak u większości pacjentów nieuchronnie dochodzi do nawrotu bardziej agresywnego, opornego na kastrację raka prostaty (CRPC), spowodowanego ciągłą transaktywacją AR.
CWR-R1ca został uzyskany z opornej na kastrację lub nawrotowej linii komórkowej ludzkiego raka prostaty CWR-R1 [1]. Pierwotny macierzysty CWR-R1 to ludzka linia komórek nabłonkowych raka prostaty pochodząca z nawracających ludzkich guzów ksenograftowych CWR22, które zostały pobrane od nagich myszy 140-160 dni po kastracji i wyrażają AR pełnej długości (AR-FL), AR-V7 i PSA mRNA i białko [2] [3].
CWR-R1ca został uzyskany z opornej na kastrację lub nawrotowej linii komórkowej ludzkiego raka prostaty CWR-R1 [1]. Pierwotny macierzysty CWR-R1 to ludzka linia komórek nabłonkowych raka prostaty pochodząca z nawracających ludzkich guzów ksenograftowych CWR22, które zostały pobrane od nagich myszy 140-160 dni po kastracji i wyrażają AR pełnej długości (AR-FL), AR-V7 i PSA mRNA i białko [2] [3].
Application
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
Research Category
Cancer
Oncology
Cancer
Oncology
Biochem/physiol Actions
Komórki nowotworowe
Preparation Note
Przechowywać w ciekłym azocie. Komórki mogą być hodowane przez co najmniej 10 pasaży po wstępnym rozmrożeniu bez znaczącego wpływu na ekspresję markerów komórkowych i funkcjonalność.
Analysis Note
• Each vial contains ≥ 1X106 viable cells.
• Cells are tested by PCR and are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C and HIV-1 & 2 viruses.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells are genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
• Cells are tested by PCR and are negative for HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, B, C and HIV-1 & 2 viruses.
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells are genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line.
Disclaimer
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source - | biological source human | biological source human |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. -140 to -196°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
M Nagabhushan et al.
Cancer research, 56(13), 3042-3046 (1996-07-01)
Most patients' prostate cancers respond to androgen deprivation but relapse after periods of several months to years. Only two prostate cancer xenografts, LNCaP and PC-346, have been reported to be responsive to androgen deprivation and to relapse subsequently. Both of
Mojgan Shourideh et al.
The Prostate, 76(12), 1067-1077 (2016-06-09)
The previously established CWR-R1 cell line has been used as an in vitro model representing castration-recurrent prostate cancer. Microscopic observation of subconfluent cells demonstrated two distinct cellular morphologies: polygonal closely aggregated epithelial cells surrounded by bipolar fibroblastic cells with long
C W Gregory et al.
Cancer research, 61(7), 2892-2898 (2001-04-18)
The androgen receptor (AR) is highly expressed in androgen-dependent and recurrent prostate cancer (CaP) suggesting it has a role in the growth and progression of CaP. Previously proposed mechanisms for AR reactivation in recurrent CaP include altered growth factor signaling
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCC118 | 04054839207174 |