Przejdź do
S7804
Zestaw do amplifikacji CpG WIZ E-Cadherin
The CpG WIZ E-cahedrin Amplification Kit is used for determining the methylation of status of the E-cadherin promoter by methylation-specific PCR (MSP).
Synonim(y):
CD324
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 assays
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3070,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.31
eCl@ss:
32161000
3070,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
species reactivity
human
manufacturer/tradename
CPGWIZ, Chemicon®
technique(s)
PCR: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
application(s)
genomic analysis
shipped in
dry ice
General description
E-kadheryna jest białkiem adhezji komórkowej, które hamuje inwazję komórek nowotworowych i przerzuty w modelach nowotworowych. Mechanizmem regulującym ekspresję genu E-kadheryny jest metylacja regionu promotora. Zestaw CpG WIZ E-cahedrin Amplification Kit służy do określania stanu metylacji promotora E-kadheryny metodą PCR specyficzną dla metylacji (MSP). Zestaw zawiera startery ukierunkowane na regiony promotora, w których sekwencje są najbardziej rozbieżne po obróbce bisulfitem. Parametry PCR zostały określone tak, aby wszystkie zestawy starterów w zestawie ulegały amplifikacji w tych samych warunkach. W zestawie znajdują się również kontrolne próbki genomowego DNA (metylowane i niemetylowane) dla E-kadheryny.
PCR specyficzny dla metylacji (MSP) to nowa technologia czułego wykrywania nieprawidłowej metylacji genów przy użyciu niewielkich ilości DNA (Herman, 1996 ). Proces ten wykorzystuje początkową reakcję wodorosiarczynu do modyfikacji DNA, po której następuje amplifikacja PCR ze specyficznymi starterami zaprojektowanymi w celu odróżnienia metylowanego od niemetylowanego DNA.
Application
Zasady techniki
Użycie zestawu do modyfikacji DNA CpGenome (nr kat. S7820) lub zestawu do szybkiej modyfikacji DNA CpGENOME (nr kat. S7824) ułatwia wstępne reakcje bisiarczynowe, podczas gdy zestaw do amplifikacji E-kadheryny CpG WIZ zawiera odczynniki wymagane do reakcji amplifikacji PCR specyficznej dla genu.
Zestaw CpG WIZ E-cahedrin Amplification Kit służy do określania stanu metylacji promotora E-kadheryny za pomocą PCR specyficznego dla metylacji (MSP).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CPGWIZ is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S7842S7806S7807
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
UniProt accession no.
P12830
UniProt accession no.
P01344
UniProt accession no.
Q7RTP0
UniProt accession no.
Q06787
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
application(s)
genomic analysis
application(s)
genomic analysis
application(s)
genomic analysis
application(s)
genomic analysis
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
NCBI accession no.
NM_004360.2
NCBI accession no.
NM_000612.3, NM_001007139.3
NCBI accession no.
NM_144599.3
NCBI accession no.
NM_002024.3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S780404053252667114