Przejdź do
S7700-M
TRAPeze Zestaw do wykrywania telomerazy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
112 assays
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
3810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
mammals
Quality Segment
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
genomic analysis
General description
TRAPeze Telomerase Detection Kit to wysoce czuły system testowy in vitro do wykrywania aktywności telomerazy. Test jest jedno-buforowym, dwuenzymowym systemem wykorzystującym PCR w celu zwiększenia czułości wykrywania telomerazy w małych próbkach.
Zalecane polimerazy Taq: nie mogą być odporne na odczyt, nie mogą wykazywać aktywności egzonukleazy i muszą być zdolne do "gorącego startu". Sugerowane są Titanium Taq, Platinum Taq.
Telomery to specyficzne struktury znajdujące się na końcach chromosomów u
eukariontów. W ludzkich chromosomach telomery składają się z tysięcy kopii 6-zasadowych powtórzeń (TTAGGG). Sugeruje się, że telomery chronią końce chromosomów, ponieważ uszkodzone chromosomy pozbawione telomerów ulegają fuzji, rearanżacji i translokacji. W komórkach somatycznych długość telomerów jest stopniowo skracana z każdym podziałem komórki zarówno in vivo, jak i in vitro, ze względu na niezdolność kompleksu polimerazy DNA do replikacji samego końca 5′ opóźnionej nici.
Telomeraza jest rybonukleoproteiną, która syntetyzuje i kieruje telomerowe powtórzenia
na 3′ koniec istniejących telomerów, wykorzystując swój składnik RNA jako szablon.
szablonu. Wykazano, że aktywność telomerazy ulega specyficznej ekspresji w komórkach nieśmiertelnych, nowotworowych i zarodkowych, gdzie kompensuje skracanie telomerów podczas replikacji DNA, a tym samym stabilizuje długość telomerów. Obserwacje te doprowadziły do hipotezy, że długość telomerów może funkcjonować jako "zegar mitotyczny", który wyczuwa starzenie się komórek i ostatecznie sygnalizuje starzenie replikacyjne lub zaprogramowaną śmierć komórki. Dlatego też ekspresja aktywności telomerazy w komórkach nowotworowych może być koniecznym i niezbędnym etapem rozwoju i progresji nowotworu. Niedawno doniesiono o związku przyczynowym między ekspresją telomerazy i stabilizacją długości telomerów a wydłużeniem żywotności ludzkiej komórki.
Legal Information
TRAPEZE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3