Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1360,00 zł
antibody form
purified antibody
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
packaging
antibody small pack of 100 mL
shipped in
2-8°C
General description
Application
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| clone monoclonal | clone 103.7 & 502.2, monoclonal | clone - | clone 1112-1, monoclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form - | antibody form purified immunoglobulin |
| shipped in 2-8°C | shipped in 2-8°C | shipped in wet ice | shipped in ambient |
| packaging antibody small pack of 100 mL | packaging antibody small pack of 5 mL | packaging - | packaging antibody small pack of 25 μg |
| antibody product type primary antibodies | antibody product type primary antibodies | antibody product type - | antibody product type primary antibodies |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| RU5070 | 04065269091776 |