Przejdź do
R03465
Laktofenol
mounting fluid for demonstrating microscopic morphology of fungi
Synonim(y):
Fungi Stain
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116130
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
color
blue
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
General description
Płyn montażowy do demonstracji mikroskopowej morfologii grzybów
Application
Przygotowany z barwników certyfikowanych przez Biological Stain Commission (BSC)
Do użytku w diagnostyce in vitro.
Do użytku profesjonalnego.
Płyn montażowy do demonstracji mikroskopowej morfologii grzybów.
Płyn montażowy do demonstracji mikroskopowej morfologii grzybów
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Przegląd nauki i praktyki bakteriologii w diagnostyce klinicznej. Dowiedz się więcej o zastosowaniu standardowych i specjalnych barwników do analizy mikroskopowej.
An overview of the science and practice of bacteriology in clinical diagnostics. Learn more about the application of standard and special stains for microscopic analysis.