Przejdź do
R03060
Haemalum Stain
in accordance with BSC, contains no acetic acid
Synonim(y):
Counterstain
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116121
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
in accordance with BSC
Quality Segment
does not contain
acetic acid
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
General description
For counterstaining in cytochemistry. Mayer`s (without Acetic Acid)
Mayer′s Haemalum Stain
R03060-74 500ml Poly Bottle
Application
For counterstaining in cytochemistry. Mayer`s (without Acetic Acid)
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
For counterstaining in cytochemistry.
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13