Przejdź do
PX2020
Pirydyna
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonim(y):
Pyridine, Azabenzene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.10
UNSPSC Code:
12191501
EC Index Number:
203-809-9
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
115 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
26.7 hPa ( 25 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
meets USP/NF
Quality Level
vapor pressure
26.7 hPa ( 25 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.001% Chloride (Cl), ≤0.001% Sulfate (SO4), ≤0.002% Ammonia (NH3), ≤0.1% Water (H2O), ≤5 ppm Copper (Cu)
evapn. residue
≤0.002%
pH
8.81 (20 °C in H2O)
bp
115 °C/1013 hPa
mp
-42 °C
transition temp
flash point 17 °C
density
0.982 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
n1ccccc1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChI key
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
Amoniak (NH3): 0,002% max
Assay (GC): 99,0% min
Chlorek (Cl): 0.001% max
Miedź (Cu): 5ppm max
Pozostałość po odparowaniu: 0.002% max
Postać: Klarowna ciecz
Substancje redukujące: Aby przejść test
Rozpuszczalność w wodzie: Aby przejść test
Siarczan (SO4): 0,001% max
Woda (H2O): 0,1% max
Liczba parowania: 12,7
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pirydyna
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PX2020-604061839434059
PX2020-1104061839434035
PX2020-504061839434042