Przejdź do
PX1562
Potassium phosphate monobasic
HPLC, Meets ACS Specifications
Synonim(y):
Potassium Dihydrogen Phosphate, Potassium dihydrogen phosphate, prim.-Potassium phosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KH2PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.09
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-913-4
MDL number:
eCl@ss:
38070209
Assay:
≥99%
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals
Solubility:
soluble 208 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99%
form
crystals
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
soluble 208 g/L
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Fe: ≤0.002%, Na: ≤0.005%, heavy metals: ≤0.001%
UV absorption
λ: 254 nm Amax: ≤0.04
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Application
HPLC, Meets ACS Specifications
Analysis Note
Assay99.0% minChloride (Cl)0.001% maxFormWhite crystalsHeavy Metals (by ICP-OES)0.001% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.002% maxLoss on drying (105°C)0.2% maxSodium (Na)0.005% maxSulfate (SO4)0.003% maxUV Absorbance (1 M, water, 254 nm)0.04AU maxpH of a 5% solution at 25°C4.1-4.5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phosphate monobasic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PX1562-504061839432987