Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
meets USP/NF
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
assay
≥99.0%
form
crystals
impurities
≤0.005% Insoluble matter
loss
≤0.2% loss on drying, 150°C
color
white
pH
6.9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1325 °C/1013 hPa
mp
681 °C (lit.)
solubility
water: soluble
anion traces
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%, iodate (IO3-): ≤3 ppm, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤3 ppm, Mg: ≤0.001%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Application
Analysis Note
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PX1505-1 | 04061839432802 |
| PX1505-30 | 04061839432826 |
| PX1505-5 | 04061839432833 |
| PX1505-7 | 04061839432840 |
| PX1505-3 | 04061839432819 |