Przejdź do
PX1286B
Glikol polietylenowy
greener alternative
400
Synonim(y):
Glikol polietylenowy 400
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2)nOH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
13111021
EC Index Number:
500-038-2
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
APHA: ≤18
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O, neutral)
mp
5 °C
transition temp
flash point >200 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
  • Elastyczne hydrożelowanie do wykrywania dotyku: Najnowsze badania podkreślają zastosowanie glikolu polietylenowego w bioinspirowanych elastycznych hydrożelach o programowalnych właściwościach, zwiększających możliwości zastosowań w czujnikach dotykowych (Wang et al., 2024).
  • Dostarczanie leków do oczu: Glikol polietylenowy został wykorzystany w sterylizowalnej platformie opartej na usieciowanej gumie ksantanowej do kontrolowanego uwalniania miceli polimerowych, mających na celu dostarczanie związków neuroprotekcyjnych do tylnego odcinka oka (Signorini et al., 2024).
  • Nanoskalowe systemy dostarczania leków: Badanie dotyczące oceny nanoskali nanocząstek czarnego fosforu sfunkcjonalizowanych glikolem polietylenowym i nanocząstkami złota obciążonymi lekiem podkreśla jego potencjał w zwiększaniu stabilności systemu dostarczania leków (Gunathilaka i Shimomura, 2024).
  • Amfifilowe termożele do zastosowań biomedycznych: Glikol polietylenowy jest kluczowym składnikiem w projektowaniu karbosilanowych sieci dendrytycznych do opracowywania amfifilowych termożeli o wysokim stopniu pęcznienia, odpowiednich do różnych zastosowań biomedycznych (Muñoz-Sánchez et al., 2024).
  • Zastosowania biomedyczne i środowiskowe polimerów: Rola glikolu polietylenowego w syntezie naturalnych i syntetycznych polimerów pokazuje jego wszechstronność zarówno w zastosowaniach biomedycznych, jak i środowiskowych, oferując nowe możliwości zrównoważonego rozwoju materiałów (Satchanska et al., 2024).
Analysis Note
PrzejrzystośćAby przejść testKolor (APHA)18 maxPostaćCieczWidmo w podczerwieniZgodny z normąPopiół siarczanowy0,05% maxZawiesinaAby przejść testRozpuszczalność w wodzieAby przejść testpH 5% roztworu w 25°C4.5-7.5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glikol polietylenowy
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
281.5 °F - closed cup
flash_point_c
138.6 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PX1286B-204061839432505
PX1286B-2004061839432512