Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
85.15
UNSPSC Code:
12191504
EC Index Number:
203-813-0
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.5% (GC)
Bp:
106 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
34 hPa ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
34 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
impurities
≤0.2% Water (H2O)
color
APHA: ≤50
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-10.8 °C
transition temp
flash point 16 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
N1CCCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Application
Piperydyna może być stosowana jako
- Środek usuwający Fmoc w syntezie peptydów w fazie stałej.[1]
- Organiczny środek ukierunkowujący strukturę w syntezie zeolitów ferierytowych i materiałów CoAPO (glinofosforan kobaltu).
- Odczynnik do otrzymywania N-(2,4-dinitrofenylo)piperydyny w reakcji z 2,4-dinitrochlorobenzenem w reakcji aromatycznego podstawienia nukleofilowego.
Packaging
Butelka M na rozpuszczalniki
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
Oznaczenie (GC): 99,5% min
Kolor (APHA): 50APHA max
Postać: Klarowna ciecz
Tożsamość (spektrum IR): Zgodny
Woda (H2O): 0,2% max
Kolor (APHA): 50APHA max
Postać: Klarowna ciecz
Tożsamość (spektrum IR): Zgodny
Woda (H2O): 0,2% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Piperydyna
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
60.8 °F - closed cup
flash_point_c
16 °C - closed cup
Thermal investigations of CoAPO materials prepared by using piperidine as a structure-directing agent
Rajic N, et al.
Thermochimica Acta, 351(1-2), 119-124 (2000)
Synthesis of FER zeolite with piperidine as structure-directing agent and its catalytic application
Chu Weifeng, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 38(11), 1880-1887 (2017)
Solvent effects on aromatic nucleophilic substitutions. Part 3. The kinetics of the reaction of 2, 4-dinitrochlorobenzene with piperidine in aprotic solvents
Mancini PME, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, (7), 1133-1138 (1984)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PX1235-3 | 04061839432420 |
| PX1235-8 | 04061839432451 |
| PX1235-4000 | 04061839432437 |