Przejdź do
PX0996
o-Phosphoric Acid
greener alternative
85% HPLC, Meets ACS Specifications
Synonim(y):
Phosphoric acid, Orthophosphoric Acid, Orthophosphoric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.00
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1921286
eCl@ss:
38070202
Concentration:
85% phosphoric acid
Form:
viscous liquid
Grade:
ACS reagent
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas o-fosforowy 85% HPLC, Meets ACS Specifications
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
form
viscous liquid
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
85% phosphoric acid
impurities
≤0.001% Heavy metals (as Pb), ≤0.001% Insoluble matter, ≤0.001% Sulfate (SO4), ≤0.001% Volatile acids (as acetic acid), ≤0.002% Antimony (Sb), ≤0.002% Calcium (Ca), ≤0.002% Magnesium (Mg), ≤0.003% Iron (Fe), ≤0.005% Potassium (K), ≤0.025% Sodium (Na), ≤0.5 ppm Arsenic (As), ≤0.5 ppm Manganese (Mn), ≤3 ppm Chloride (Cl), ≤5 ppm Nitrate (NO3)
color
APHA: ≤10
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 220 nm Amax: ≤0.05, λ: 254 nm Amax: ≤0.04, λ: 300 nm Amax: ≤0.02
greener alternative category
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. Phosphoric acid-doped polybenzimidazole (PBI) membranes offer a cleaner path to energy by enabling high-temperature fuel cells that efficiently convert hydrogen into electricity with low emissions. Their durability and proton conductivity make them ideal for sustainable power systems. Click here for more information.
Application
PX0996-6 jest pakowany w szklane butelki z powłoką polietylenową
Spełnia specyfikacje ACS
Analysis Note
Antymon (Sb)0,002% maxArsen (As)0.5ppm maxOznaczenie85,0% minWapń (Ca)0,002% maxChlorek (Cl)3ppm maxKolor (APHA)10 maxPostaćPrzezroczysty syropowaty płynMetale ciężkie (jako Pb)0,001% maxSubstancje nierozpuszczalne0,001% maxŻelazo (Fe)0,003% maxMagnez (Mg)0,002% maxMangan (Mn)0,5 ppm maxAzotan (NO3)5ppm maxFosfor lub kwas hipofosforowyAby przejść testPotas (K)0,005% maxSubstancje redukująceAby przejść testSód (Na)0,025% maxSiarczan (SO4)0,001% maksAbsorbancja UV przy 220 nm (1M, 1cm, woda)0.05AU maxAbsorbancja UV przy 254 nm (1M, 1cm, woda)0.04AU maxAbsorbancja UV przy 300 nm (1M, 1cm, woda)0.02AU maxKwasy lotne (jako kwas octowy)0,001% max
Other Notes
Stężony kwas fosforowy to około 85% H3PO4 (wodny).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas o-fosforowy 85% HPLC
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PX0996-604061839432345
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?