Przejdź do
PX0047
Olej parafinowy
Synonim(y):
Paraffin Oil, Mineral Oil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
232-384-2
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
color
APHA: ≤20
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Światło
Application
Lepkość Saybolt 130 przy 100F
Światło
Analysis Note
Kolor (APHA)20 maksOpisAby przejść testWidmo w podczerwieniZgodny z normąLimit związków wielopierścieniowychPozytywny wynik testuNeutralnośćPozytywny wynik testuSubstancje łatwo zwęglające sięAby przejść testStała parafinaPozytywny wynik testuRozpuszczalnośćPozytywny wynik testuCiężar właściwy przy 25/25°C0.845-0.875Transmitancja przy 420 nm93%T min
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olej parafinowy
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PX0047-504061839431959
PX0047-104061839431942