Przejdź do
PS1019
PhosphoDetect Anti-JNK1/2 (pThr¹⁸³/Tyr¹⁸⁵) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-C-Jun N-końcowa kinaza 1&2, specyficzna dla fosforu (Thr/Tyr183/185), Anty-C-Jun N-końcowa kinaza 1&2, specyficzna dla fosforu (Thr/Tyr 183/185)
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, rat, human
Application:
Citations:
3
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
mouse, rat, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1:1000))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pThr183/pTyr185)
Gene Information
human ... MAPK8(5599)
General description
Królicze przeciwciało poliklonalne adsorbowane przeciwko niefosfopeptydowi odpowiadającemu miejscu fosforylacji immunogenu, a następnie poddane chromatografii immunopowinowactwa. Rozpoznaje białka ~49 kDa JNK1 i ~55 kDa JNK2 fosforylowane przy Thr183 i Tyr185.
PhosphoDetect Anti-JNK1/2 (pThr¹⁸³/Tyr¹⁸⁵) Rabbit pAb jest zatwierdzony do stosowania w immunoblottingu do wykrywania JNK1/2 (pThr¹⁸³/Tyr¹⁸⁵).
Rozpoznaje JNK1 o masie cząsteczkowej ~49 kDa i JNK2 o masie cząsteczkowej ~55 kDa fosforylowane przy Thr183 i Tyr185 w komórkach HEK293 poddanych działaniu promieniowania UV.
Immunogen
Człowiek
syntetyczny fosfopeptyd odpowiadający aminokwasom otaczającym miejsca fosforylacji Thr¹⁸³ i Tyr¹⁸⁵ ludzkich JNK1 i JNK2
Application
Immunoblotting (1:1000)
Physical form
W PBS Dulbecco (bez Mg2+ i Ca2+), 1 mg/ml BSA, 50% glicerolu, pH 7,2-7,4.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki HEK293 poddane działaniu promieniowania UV lub komórki PC12 poddane działaniu sorbitolu
Other Notes
Choudhury, B.K., et al. 2002. J. Immunol.169, 5955.
Barr, R.K., et al. 2001. Int. J. Biochem. Cell. Biol.33, 1047.
Dong, C., et al. 2001. J. Clin. Immunol.21, 253.
Janulis, M., et al. 2001. Mol. Cell. Biol.21, 2235.
Pearce, A.K., et al. 2001. Trends Cell Biol.11, 426.
Tong, T., et al. 2001. Exp. Cell Res.269, 64.
Cobb, M.H., et al. 1999. Prog. Biophys. Mol. Biol.71, 479.
Basu, S., et al. 1998. Oncogene17, 3277.
Sekwencja immunogenu jest wysoce konserwatywna wśród wielu gatunków, w tym myszy, szczurów, kurczaków, nicieni i Drosophila, ale reaktywność krzyżowa nie została określona. Sekwencja immunogenu jest również konserwowana w JNK3, ale nie wykryto reaktywności. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
559309J4644506119
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
liquid
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
Drosophila, chicken, Caenorhabditis elegans, human, mouse, rat
species reactivity
rat, human
species reactivity
rat, mouse, canine, human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PS1019-100UL04055977227109