Merck
PP441-K
Owcza IgG (globulina gamma) (1 gm)
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Species reactivity:
sheep
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
antibody form
purified antibody
Quality Segment
species reactivity
sheep
isotype
IgG
Physical form
Liofilizowany proszek.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C, długotrwale w temperaturze -20°C
Disclaimer
Ten produkt jest przeznaczony do użytku przez producentów IVD.
Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc: [email protected]
Minimalna ilość zamówienia wymagana do zakwalifikowania się. O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c