Przejdź do
PF082
VEGFR1, ludzki, rekombinowany, S. frugiperda
Synonim(y):
Receptor czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego-1, Flt-1, EMRK2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
3280,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized
Impurities:
≤1 EU/μg Endotoxin (EU/μg cytokine)
3280,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Level
form
lyophilized
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
impurities
≤1 EU/μg Endotoxin (EU/μg cytokine)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Rekombinowane ludzkie białko VEGFR-1 wyrażane w komórkach owadów S. frugiperda. Związane disiarczkiem dimeryczne białko rekombinowane zawiera dwa polipeptydy o długości 905 aminokwasów i przewidywanej monomerycznej masie cząsteczkowej ~100 kDa. W wyniku glikozylacji monomer migruje jako białko ~123 kDa w SDS-PAGE. Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF), znany również jako czynnik przepuszczalności naczyń (VPF), jest wydzielaną cytokiną wiążącą heparynę, ulegającą ekspresji w komórkach nowotworowych i zwierzęcych. VEGF jest powiązany z kontrolą angiogenezy ze względu na jego selektywną mitogenną stymulację komórek śródbłonka naczyniowego i zwiększenie przepuszczalności naczyń. VEGF jest dimerem ~34-50 kDa dwóch identycznych podjednostek połączonych disiarczkiem, istniejących w czterech gatunkach molekularnych; 121, 165, 189 i 206 reszt aminokwasowych, powstających w wyniku alternatywnego splicingu pojedynczego genu. VEGF wiąże się z dwiema receptorowymi kinazami tyrozynowymi, Flt-1 (VEGFR1) i KDR/Flk-1 (VEGFR2), występującymi prawie wyłącznie na ludzkich komórkach śródbłonka. Flt-1 wiąże VEGF i nowy ligand związany z VEGF, łożyskowy czynnik wzrostu (PIGF), ale KDR/Flk-1 wiąże tylko VEGF. CDNA kodujące rozpuszczalną, skróconą formę Flt-1 sklonowaną z biblioteki ludzkich komórek śródbłonka koduje 6 N-końcową, podobną do IgG zewnątrzkomórkową domenę wiążącą ligand, ale nie koduje regionu obejmującego błonę i wewnątrzkomórkowych domen kinazy tyrozynowej. Rekombinowany rozpuszczalny receptor silnie wiąże się z VEGF i jest silnym antagonistą VEGF. Niedawno zidentyfikowano trzeci receptor VEGF i sklonowano go z komórek nowotworowych. Ten receptor VEGF jest specyficzny dla izoformy, wiążąc VEGF165, ale nie VEGF121. Badania wskazują, że ten receptor VEGF (VEGF165R) jest identyczny z ludzką neuropiliną-1, receptorem dla rodziny kolapsyn/semaforyn, który pośredniczy w prowadzeniu komórek neuronalnych.
Biochem/physiol Actions
EC₅₀ 15-30 ng/ml w teście proliferacji komórek z użyciem ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej
Physical form
Liofilizowany ze sterylnie filtrowanego PBS, 300 mM NaCl, 50 µg BSA/µg cytokiny.
Preparation Note
Odtworzyć do ≥10 µg/ml za pomocą sterylnego PBS zawierającego ≥0,1% HSA lub BSA. Zaleca się miareczkowanie białka w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Huang, K., et al. 2001. Int. J. Cell Biol.33, 315.
Soker, S., et al. 1998. Cell92, 735.
Kroll, J. and Waltenberger, J. 1997. J. Biol. Chem. 272, 32521.
Kendall, R.L. i Thomas, K.A. 1993. PNAS.90, 10705.
Klagsbrun, M. and Soker, S. 1993. Current Biology 3, 699.
Senger, D., et al. 1993. Cancer and Metastasis Rev.12, 303.
Brown, L., et al. 1992. Kidney International42, 1457.
Conn, G., et al. 1990. PNAS87, 1323.
Shibuya, M., et al. 1990. Oncogene5, 519.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
676490SRP3185SRP3183
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atul Goyal et al.
The Journal of biological chemistry, 286(29), 25947-25962 (2011-05-21)
Endorepellin, the C-terminal module of perlecan, negatively regulates angiogenesis counter to its proangiogenic parental molecule. Endorepellin (the C-terminal domain V of perlecan) binds the α2β1 integrin on endothelial cells and triggers a signaling cascade that leads to disruption of the
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PF082-50UG04055977207484