Przejdź do
PC709
Anty-MYH (33-51) królicze pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Homolog anty-MutY
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (1:1500)
Immunofluorescence (1:500)
Paraffin Sections )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MUTYH(4595)
General description
Królicze przeciwciało poliklonalne dostarczane jako nierozcieńczona surowica. Rozpoznaje izoformy MYH o masie cząsteczkowej ~52-57 kDa.
Rozpoznaje białko MYH i kilka z jego około 10 izoform w komórkach PC12, Jurkat i HeLa.
To królicze pAb anty-MYH (33-51) jest zatwierdzone do stosowania w immunoblottingu, immunofluorescencji, skrawkach parafinowych do wykrywania MYH (33-51).
Immunogen
Człowiek
syntetyczny peptyd (QEGRQKHAKNNSQAKPSAC) odpowiadający aminokwasom 33-51 ludzkiego MYH
Application
Immunoblotting (1:1500)
Immunofluorescencja (1:500)
Skrawki parafinowe (patrz odniesienia do aplikacji)
Physical form
Nierozcieńczona surowica.
Preparation Note
Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki PC12, Jurkat lub HeLa
Other Notes
Wang, G., et al. 2000. Nucleic Acids Res.28, 2135.
Wykrywa MYH i kilka z jego około dziesięciu izoform. W komórkach Jurkat warianty ~52 kDa i ~53 kDa znaleziono we frakcji jądrowej, podczas gdy białko ~57 kDa znajduje się w mitochondriach. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NE1013DR1088DR1041
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
serum
species reactivity
human, rat
species reactivity
porcine, human, rat, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... MUTYH(4595)
Gene Information
human ... UCHL1(7345)
Gene Information
human ... TWIST1(7291)
mouse ... Twist1(22160)
Gene Information
human ... KAT5(10524)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PC709-100UL04055977207880