Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Frozen Sections (1:10,000-1:15,000;
Immunoblotting
Immunofluorescence (1:200-1:400))
isotype
IgG
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Slc6A4(15567)
General description
Immunogen
Application
Skrawki mrożone (1:10 000-1:15 000; patrz odniesienia do aplikacji)
Immunoblotting (patrz komentarze)
Immunofluorescencja (1:200-1:400)
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Jądra szwu, podwzgórze, kora lub rdzeń kręgowy szczura
Other Notes
Blakely, R.D., et al. 1994. J. Exp. Biol.196, 263.
Coccaro, E.F. and Murphy, D.L. (Eds.) 1990. in Serotonin in Major Disorders. The Progress in Psychiatry Series, American Psychiatric Press, Washington, D.C.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| species reactivity mouse, rat | species reactivity human | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity mouse, human, rat |
| shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| PC177L-100UL | 04055977209525 |