Przejdź do
PC150
Anty-β-amyloid (1-42) królicze pAb
liquid, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
3
2450,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Dot Blot (0.1-0.5 µg/mL)
ELISA (0.1-0.5 µg/mL)
Radioimmunoassay (0.5 µg/mL))
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Królicze przeciwciało poliklonalne adsorbowane przeciwko Aβ1-40 i Aβ1-43, a następnie oczyszczane metodą immunoafinacji. Rozpoznaje specyficznie peptyd β-amyloidowy (1-42).
Rozpoznaje specyficznie peptyd β-amyloidowy (1-42). Nie reaguje krzyżowo z peptydem β-amyloidowym (1-40) lub peptydem β-amyloidowym (1-43)
  • .Symbol genu docelowego przeciwciała: APPTarget
  • Synonim: AAA, AD1, Adap, AL024401, prekursor amyloidu, glikoproteina amyloidogenna, APP izoforma 1, APPI, appican, CTFgamma, CVAP, E030013M08RIK, Nexin II, P3, PN2, PreA4, PROTEASE NEXIN2Entrez
  • Gene Name: amyloid beta (A4) precursor proteinHu
  • Entrez ID: 351 (Related Antibodies: 171610, PC729, PC152, PC151, PC149, NE1012,171609, 171608, 171607, 171606, 171605, 171604, 171603, 171598, 171537)
  • Mu Entrez ID: 11820</li><li>Rat Entrez ID: 54226.
  • To królicze pAb anty-β-amyloidu (1-42) zostało zatwierdzone do stosowania w testach Dot Blot, ELISA i radioimmunologicznych do wykrywania β-amyloidu (1-42).
    Immunogen
    Człowiek
    syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom z C-końcowego fragmentu ludzkiego peptydu β-amyloidowego (1-42)
    Application
    Dot Blot (0,1-0,5 µg/ml)
    ELISA (0,1-0,5 µg/ml)
    Test radioimmunologiczny (0,5 µg/ml)
    Packaging
    Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
    Physical form
    W buforze fosforanowym, pH 7,4.
    Preparation Note
    Po wstępnym rozmrożeniu, podzielić i zamrozić (-20°C).
    Other Notes
    Savage, M.J., et al. 1998. J. Neurosci.15, 1743.
    Borchelt, D.R., et al. 1997. Neuron19, 939.
    Citron, M., et al. 1997. Nature Med.3, 67.
    Hardy, J. 1997. Trends in Neurosci.20, 154.
    Solomon, B., et al. 1997. Proc. Natl. Acad. Sci. USA94, 4109.
    Duff, K., et al. 1996. Nature383, 710.
    Iwatsubo, T., et al. 1994. Neuron13, 45.
    Suzuki, N., et al. 1994. Science264, 133.
    To przeciwciało jest specyficzne dla peptydu β-amyloidowego [1-42] i nie wykazuje reaktywności wobec peptydu β-amyloidowego [1-40] lub peptydu β-amyloidowego [1-43]. To przeciwciało jest zalecane do stosowania w ilościowym oznaczaniu peptydu β-amyloidowego [1-42]. Poziom czułości dla testu kanapkowego ELISA wynosi 15-25 pg. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
    Legal Information
    CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Disclaimer
    Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    A3356A8978ABN240
    antibody form
    affinity isolated antibody
    antibody form
    affinity isolated antibody
    antibody form
    purified immunoglobulin
    antibody form
    affinity isolated antibody
    Quality Level
    100
    Quality Level
    200
    Quality Level
    200
    Quality Level
    100
    biological source
    rabbit
    biological source
    rabbit
    biological source
    mouse
    biological source
    rabbit
    storage temp.
    −20°C
    storage temp.
    −20°C
    storage temp.
    −20°C
    storage temp.
    -
    shipped in
    wet ice
    shipped in
    dry ice
    shipped in
    dry ice
    shipped in
    wet ice
    clone
    polyclonal
    clone
    polyclonal
    clone
    BAM90.1, monoclonal
    clone
    polyclonal
    Still not finding the right product?
    Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
    Klasa składowania
    10 - Combustible liquids
    wgk
    WGK 1
    flash_point_f
    Not applicable
    flash_point_c
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Rebekkah W Halford et al.
    Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(9), 3502-3506 (2009-02-11)
    Alterations in cellular cholesterol synthesis or content in cultured neurons affect the cleavage of amyloid precursor protein to amyloidogenic Abeta(40) and Abeta(42) peptides characteristic of Alzheimer's disease. To determine whether a decrease in cholesterol synthesis affects amyloid precursor protein processing
    Hisham Qosa et al.
    The Journal of nutritional biochemistry, 26(12), 1479-1490 (2015-09-08)
    Extra-virgin olive oil (EVOO) is one of the main elements of Mediterranean diet. Several studies have suggested that EVOO has several health promoting effects that could protect from and decrease the risk of Alzheimer's disease (AD). In this study, we
    Hisham Qosa et al.
    ACS chemical neuroscience, 6(11), 1849-1859 (2015-09-09)
    Numerous clinical and preclinical studies have suggested several health promoting effects for the dietary consumption of extra-virgin olive oil (EVOO) that could protect and decrease the risk of developing Alzheimer's disease (AD). Moreover, recent studies have linked this protective effect
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    PC150-25UG04055977209471