Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
biological source
mouse
assay
97% (SDS-PAGE)
form
solid
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
mouse ... KLK4(56640)
General description
MASA CZĄSTECZKOWA..:
130-140 kD. 7S NGF składa się z 3 podjednostek; 1 podjednostki beta (2.5S), 2 podjednostek alfa i 2 podjednostek gamma.
130-140 kD. 7S NGF składa się z 3 podjednostek; 1 podjednostki beta (2.5S), 2 podjednostek alfa i 2 podjednostek gamma.
W mysim gruczole podszczękowym neurotroficznie aktywny NGF, beta-NGF (2.5S), jest częścią większego kompleksu białkowego, 7S-NGF, który ma stechiometrię alfa2betagamma2 (+ 1 lub 2 jony cynku), gdzie podjednostki alfa i gamma są członkami rodziny proteaz serynowych kallikreiny gruczołowej, każda o masie cząsteczkowej około 26 000 kDa. Podjednostki alfa i gamma faktycznie hamują działanie beta-NGF i muszą zostać zdysocjowane, aby można było zaobserwować aktywność biologiczną.
Nie wykazano występowania tego kompleksu 7S w innych tkankach myszy lub u innych gatunków, prawdopodobnie dlatego, że podjednostki alfa i gamma, które są członkami większej rodziny kallikrein gruczołowych, najwyraźniej mają bardzo ograniczoną ekspresję. Podjednostki alfa i gamma, członkowie rodziny proteinaz serynowych, mają dość podobne sekwencje aminokwasów, chociaż tylko podjednostka gamma jest aktywna katalitycznie. Podjednostka alfa przeszła kilka mutacji, które wykluczają tę funkcję, w tym utratę miejsca rozszczepienia potrzebnego do przetworzenia zymogenu do postaci aktywnej.
Nie wykazano występowania tego kompleksu 7S w innych tkankach myszy lub u innych gatunków, prawdopodobnie dlatego, że podjednostki alfa i gamma, które są członkami większej rodziny kallikrein gruczołowych, najwyraźniej mają bardzo ograniczoną ekspresję. Podjednostki alfa i gamma, członkowie rodziny proteinaz serynowych, mają dość podobne sekwencje aminokwasów, chociaż tylko podjednostka gamma jest aktywna katalitycznie. Podjednostka alfa przeszła kilka mutacji, które wykluczają tę funkcję, w tym utratę miejsca rozszczepienia potrzebnego do przetworzenia zymogenu do postaci aktywnej.
Źródło produktu: Gruczoł podszczękowy myszy (Darling & Shooter, 1984).
Application
Zalecane stężenie do stosowania in vitro w celu utrzymania współczulnych i niedojrzałych komórek nerwów czuciowych wynosi 50-100 ng/ml pożywki (Varon i in., 1967).
Physical form
Liofilizat. NC010 należy odtworzyć w sterylnym DMEM w stężeniu
10 μg/ml i przechowywać w temperaturze -70°C. Pożywka z mNGF nie może być ponownie użyta z powodu degradacji mNGF.
10 μg/ml i przechowywać w temperaturze -70°C. Pożywka z mNGF nie może być ponownie użyta z powodu degradacji mNGF.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Specyficzna aktywność: Aktywność neurotroficzna mieści się w zakresie 0,5-50 ng/ml przy użyciu szczurzych komórek PC12 hodowanych przez 7-14 dni
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
The isolation of the mouse nerve growth factor protein in a high molecular weight form.
S Varon et al.
Biochemistry, 6(7), 2202-2209 (1967-07-01)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| NC010 | 04053252268304 |