Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
51111800
Species reactivity:
(human, mouse)
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Level
form
liquid
species reactivity
(human, mouse)
storage condition
do not freeze
dilution
(Frozen Sections (2 µg/mL,
Immunoblotting (0.2 µg/mL,
Immunoprecipitation (1 µg/reaction)
Paraffin Sections (2 µg/mL, heat or proteinase K pre-treatment required, )
isotype
IgG1
storage temp.
2-8°C
General description
Purified mouse monoclonal antibody generated by immunizing BALB/c mice with the specified immunogen and fusing splenocytes with SP2/O mouse myeloma cells. Recognizes the ~100 kDa MSH2 protein.
Immunogen
Human
Application
Frozen Sections (2 µg/mL, Immunoblotting (0.2 µg/mL, Immunoprecipitation (1 µg/reaction)Paraffin Sections (2 µg/mL, heat or proteinase K pre-treatment required,
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| NA27-100UG | 07790788053857 |