Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 8180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
JA.11
eCl@ss:
25169090
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Service Type: Validation Services
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| manufacturer/tradename Milliflex® | manufacturer/tradename Milliflex® | manufacturer/tradename Steritest® | manufacturer/tradename Milliflex® |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| input sample type pharmaceutical(s) | input sample type pharmaceutical(s) | input sample type pharmaceutical(s) | input sample type pharmaceutical(s) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protokół walidacji pomp Milliflex PLUS
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MXPPLTVP1 | 04053252454790 |