Przejdź do
MX1583C
Sito molekularne, typ 3A
bead size 4-8 mesh
Synonim(y):
Molecular Sieve
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23201100
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
beads
bead size
4-8 mesh
color
tan
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
4-8 koralików siatkowych
Application
4-8 koralików siatkowych
do suszenia
Analysis Note
Kolor: brązowy
Postać: Kulki
Identyfikacja (potas): Aby przejść test
Rozmiar oczek (4-8): 80% min
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sito molekularne, typ 3A
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MX1583C-404061839430570