Przejdź do
MX1583A
Sito molekularne, typ 3A
pellet diam. 1/16 in.
Synonim(y):
Molecular Sieve
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
23201100
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
pellets, rod
pellet diam.
1/16 in.
color
tan
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
1/16 Pellets
Application
  • Badanie adsorpcji śladowych ilości wody w rozpuszczalnikach N-metylo-pirolidonu przez sita molekularne typu A: W badaniu tym zbadano zastosowanie sit molekularnych typu 3A do adsorpcji śladowych ilości wody w rozpuszczalnikach N-metylopirolidonu, wykazując ich skuteczność w procesach odwadniania rozpuszczalników (Zhang J et al., 2024).
Analysis Note
Kolor: brązowy
Średnica: 1/16 cala
Forma: Granulki/pręty
Identyfikacja (potas): Aby przejść test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sito molekularne, typ 3A
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MX1583A-104061839430563