Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MgO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.37
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-298-2
MDL number:
eCl@ss:
38030409
Assay:
≥98.0% (complexometric)
Form:
powder
Solubility:
300 g/L
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98.0% (complexometric)
form
powder
loss
≤2% loss on ignition
color
white
pH
7.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
1124 °C (Lit.)
solubility
300 g/L
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrate (NO3-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.001%, Ca: ≤0.04%, Fe: ≤0.001%, Mn: ≤0.001%, NH4+: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Mg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI key
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Application
- Oznaczanie pozostałości pestycydów w soi przy użyciu metody QuEChERS, a następnie wstępne zatężanie DLLME na bazie rozpuszczalnika głęboko eutektycznego przed analizą metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas: Badanie to podkreśla nowatorskie zastosowanie siarczanu magnezu w analizie pozostałości pestycydów, wykorzystując go w metodzie QuEChERS w celu zwiększenia możliwości wstępnego zatężania i wykrywania w chemii rolnej (Petrarca et al., 2024).
Analysis Note
Amon (NH4): 0,005% max
Arsen (As): 0.001% max
Assay (complexometric): 98,0% min
Wapń (Ca): 0.04% max
Chlorek (Cl): 0.001% max
Kolor: Biały
Postać: Proszek
Metale ciężkie (jako Pb): 0.001% max
Żelazo (Fe): 0.001% max
Strata przy zapaleniu: 2.0% max
Mangan (Mn): 0.001% max
Azotan (NO3): 0.005% max
Arsen (As): 0.001% max
Assay (complexometric): 98,0% min
Wapń (Ca): 0.04% max
Chlorek (Cl): 0.001% max
Kolor: Biały
Postać: Proszek
Metale ciężkie (jako Pb): 0.001% max
Żelazo (Fe): 0.001% max
Strata przy zapaleniu: 2.0% max
Mangan (Mn): 0.001% max
Azotan (NO3): 0.005% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan magnezu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MX0075-30 | 04061839428317 |
| MX0075-3 | 04061839428300 |
| MX0075-1 | 04061839428294 |