Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 188,00 zł |
Informacje o tej pozycji
188,00 zł
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: mouse embryo(s)
General description
Application
Preparation Note
Uwaga: Nasza pożywka EmbryoMax Liquid Mouse Embryo Media jest produkowana co dwa miesiące. W przypadku regularnych użytkowników zachęcamy do składania stałych zamówień, aby zapewnić, że nie wystąpią zaległości.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | embryo: suitable, cell culture | stem cell: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| input sample type: mouse embryo(s) | input sample type: mouse embryo(s) | input sample type: mouse embryo(s) | input sample type: mouse embryo(s) |
| manufacturer/tradename Specialty Media, EmbryoMax® | manufacturer/tradename Specialty Media, EmbryoMax® | manufacturer/tradename Specialty Media, EmbryoMax® | manufacturer/tradename Specialty Media, EmbryoMax® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EmbryoMax® Podłoże do zarodków mysich FHM
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| MR-024-D | 04053252613449 |