Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 each | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1270,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
product line
Millicell®
General description
Application
Features and Benefits
- Szybko ładująca się bateria litowo-jonowa może utrzymywać ładunek przez kilka godzin
- Umożliwia korzystanie z systemu Millicell ERS 3.0 na stole lub w masce, bez zasilania przewodowego
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Find answers to frequently asked questions about the Millicell® ERS 3.0, from probe depth adjustment to instrument maintenance and troubleshooting.
Powiązane treści
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.
Zapoznaj się z naszą ofertą narzędzi i technologii do hodowli komórek 3D dla dowolnej linii komórek 3D lub zastosowania i odkryj organoidy, hydrożele, ULA, mikrodołki lub płytki hydrożelowe i nie tylko.
Intuitive lab instruments, ergonomic tools, accessible data, and forward-thinking solutions for research, biotech, and pharma laboratories.